フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
2.3%
テクニック
microbe id | staining: suitable
pH
4.6
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
構成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
100.0 °F - closed cup
引火点(℃)
37.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT901-BULK:
HT901-8FOZ-KC:
HT901-8FOZ:4548173336985
HT901-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途について学びます。