安全性情報
HT904
Sigma-Aldrich
サフラニンO溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
形状
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
pH
8.5
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
グラム染色(Procedure, HT90)で用いられます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
100.0 °F - closed cup
引火点(℃)
37.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT904-8FOZ-KC:
HT904-8FOZ:4548173336992
HT904-BULK:
HT904-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rebecca E Wilusz et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 26(4), 504-512 (2007-12-01)
Damage or loss of the meniscus is associated with progressive osteoarthritic degeneration of the knee joint. Injured and degenerative joints are characterized by elevated levels of the pro-inflammatory cytokine interleukin-1 (IL-1), which with prolonged exposure can induce catabolic and anti-anabolic