安全性情報
94448
Sigma-Aldrich
グラムクリスタルバイオレット 溶液
for microscopy
別名:
Basic violet 3; gentian violet; hexamethyl pararosaniline; methyl violet 10B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy
品質水準
製品種目
BioChemika
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | staining: suitable
purple to very dark purple
密度
0.981 g/mL at 20 °C
εmax
33.8 at 585-595 nm in water
適合性
suitable for microscopy
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
グラムクリスタルバイオレット溶液は、ゲンチアナバイオレットまたはヘキサメチルパラローザニリンとも呼ばれ、塩基性のカチオン性好酸性aminoarylmethane色素です。@’@中程度の大きさの親油性カチオンおよびわずかに非平面的な共役系を有するhexa-N-methylated triaminotriphenylmethaneです。細菌学で、グラム陽性菌とグラム陰性菌を区別するためのグラム染色の一次染色として用いられます。抗菌性および抗真菌性を有することが知られています。
アプリケーション
  • クリスタル バイオレットは、グラム染色およびその変種、 アミロイドや細菌成分、維管束植物組織の染色細菌に日常的に使用されています。
  • エポキシ樹脂切片の多色染色、 培養ニューロンの生存能力染色、および減数分裂構造を解析するための共焦点光学切片に使用されます。
  • 細胞内細菌、微胞子虫胞子、細胞学的塗抹標本のアクリジンオレンジ-クリスタルバイオレット染色にも 用いられます。
生物化学的/生理学的作用
クリスタルバイオレットの 抗菌効果は、フリーラジカルの生成と、 非イオン化染料細菌複合体の形成に起因します。細菌の タンパク質合成と細胞壁形成も阻害し、 特にグラム陽性菌に対して有効です。
原理
クリスタル バイオレットは、グラム染色における一次染色です。グラム 陽性菌のペプチドグリカンを多く含む細胞壁に浸透し、 Gramのヨウ素と複合体を形成します。複合体は捕捉され、脱色後も紫色を@’@ 保持します。そのため、グラム陽性菌と、 ペプチドグリカン層がかなり薄く、クリスタルバイオレットを保持できないグラム陰性菌と 区別することができます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
93.2 °F
引火点(℃)
34 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94448-VAR-F:
94448-250ML-F:4548173962306
94448-BULK-F:
94448-2.5L-F:4548173962290
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conn's Biological Stains
Kiernan & Horobin
Conn?s Biological Stains (2002)
Mantas Šilkūnas et al.
The Journal of membrane biology, 249(5), 611-621 (2016-04-06)
In this study, the role of the cell plasma membrane as a barrier in the mechanism of the cytotoxicity of nitrogen-containing bisphosphonates and menadione was studied, and the possibility of increasing the efficiency of bisphosphonates and menadione (vitamin K
Oihana Gordobil et al.
International journal of biological macromolecules, 135, 353-361 (2019-05-28)
Kraft lignin is a polyphenolic compound generated as a by-product from the kraft pulping process in large quantities annually worldwide. In addition to its commercial availability, its structural features make it worth to be considered in the pharmaceutical area. The
Alexander M Maley et al.
Experimental dermatology, 22(12), 775-780 (2013-10-15)
Gentian violet (GV) has a long and varied history as a medicinal agent. Historically used as an antibacterial and antifungal, recent reports have shown its utility as an antitypranosomal, antiviral and anti-angiogenic agent. The objective of this article is to
資料
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
すべて表示