liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
転移温度
flash point 47 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
A bottle with 500 ml Gram′s crystal violet solution is sufficient for staining up to 250 slides. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アナリシスノート
gram-positve microorganisms: blue-violet
gram-negative microorganisms: pink to red
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
116.6 °F
引火点(℃)
47 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1092182500:
1092180500:
1092180507:
1092182507:
1092180004:
1092189999:
1092181022:
PE11092181022/20:
1092180000:
1092188501:
IN21092180125:
1092189025:
試験成績書(COA)