グレード
for microscopy
品質水準
認証
according to GB 4789.30-2016
製品種目
BioChemika
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | staining: suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
適合性
bacteria
詳細
アプリケーション
構成
94448 グラム染色用クリスタルバイオレット染色液
90107 グラム染色用よう素液
75482 グラム脱色液
94635 グラム染色用サフラニン染色液
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laevis frog Oocytes in Murine Models of Melanoma, Traumatic Brain Injury and
Experimental Skin Wrinkling
americanus fed live feed enriched with three different commercial diets
資料
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
プロトコル
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.