安全性情報
90107
Sigma-Aldrich
グラムのヨウ素液 溶液
for microscopy
別名:
Potassium Triiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy
品質水準
製品種目
BioChemika
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | staining: suitable
brown to very dark brown
屈折率
n20/D 1.335
密度
1.005 g/mL at 20 °C
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
適合性
bacteria
アプリケーション
グラム’ヨウ素溶液は、グラム染色の工程で媒染剤として使用されます。クリスタルバイオレットによる一次染色ステップの後に添加され、その結果得られるクリスタルバイオレット-ヨウ素錯体が細胞を紫色にします。
生物化学的/生理学的作用
ヨウ素(I)はクリスタルバイオレット(CV)と相互作用し、細胞質や細胞の外層内に大きなCV-I複合体を形成します。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90107-250ML-F:
90107-2.5L-F:
90107-VAR-F:
90107-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Practical Methods for Environmental Microbiology and Biotechnology (2002)
資料
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques