グレード
for microscopy (Bact., Bot.)
品質水準
テクニック
microbe id | staining: suitable
密度
1.007 g/mL at 20 °C
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
適合性
protozoa
SMILES記法
[K+].[I-].II
InChI
1S/I2.HI.K/c1-2;;/h;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
XUEKKCJEQVGHQZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルゴールヨウ素液は、海洋細菌に効果的な保存剤です。
ルゴール液は、有機化合物中のデンプンの検出に使用される殺菌剤です。歯科、子宮頚部細胞の診断、およびシラー試験に使用されています。ルゴール液は、食道扁平細胞癌の内視鏡検査に使用されます。グラム染色における媒染剤として使用されます。
アプリケーション
ルゴール液は、植物中のデンプンを検出するための染色剤として使用されています。また、体内分布実験における甲状腺の飽和にも使用されています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62650-1L-F:
62650-BULK-F:
62650-VAR-F:
62650-100ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Engineering starch accumulation by manipulation of phosphate metabolism of starch
Plant Biotechnology Journal, 10(5), 545-554 (2012)
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 92(6), 2182-2189 (2007-03-29)
Although some endocrine surgeons administer Lugol solution to decrease thyroid gland vascularity, there is still not an agreement on its effectiveness. The aims of this clinical trial are to evaluate thyroid blood flow and microvessel density in patients with Graves'
Lugol?s solution and other iodide preparations: perspectives and research directions in Graves? disease
Endocrine, 58(3), 467-473 (2017)
Nature biotechnology, 38(5), 579-581 (2020-03-11)
We created waxy corn hybrids by CRISPR-Cas9 editing of a waxy allele in 12 elite inbred maize lines, a process that was more than a year faster than conventional trait introgression using backcrossing and marker-assisted selection. Field trials at 25
Immunolocalization of arabinogalactan proteins (AGPs) in reproductive structures of an early-divergent angiosperm, Trithuria (Hydatellaceae)
Annals of Botany, 111(2), 183-190 (2012)