安全性情報
11945
Supelco
ベネディクト液
for the qualitative determination of sugars
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.21
品質水準
テクニック
photometry: suitable
不純物
cupric sulfate
アプリケーション
food and beverages
general analytical
InChI
1S/C6H8O7.CH2O3.Cu.2Na.H2O4S.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;2-1(3)4;;;;1-5(2,3)4;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);(H2,2,3,4);;;;(H2,1,2,3,4);1H2/q;;+2;2*+1;;/p-4
InChI Key
QFKWSRIUZIYLCK-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベネディクト試薬は、硫酸銅、弱アルカリとして作用する炭酸ナトリウム、およびクエン酸ナトリウムから構成されます。ベネディクト試薬は非常に安定です。この試薬をグルコースと沸騰させると、チオシアン化第一銅の白色沈殿が生成します。この試薬主に尿中グルコースの定量に使用されます。
アプリケーション
ベネディクト試薬は、検知されない毒性の宿主代謝物の蓄積と関連するモロコシ耐性を評価する研究における中胚軸メタノール抽出物の TLC 分析で使用することができます。ベネディクト試薬は、平滑面を有する立方体のCu2OのSEM像を合成するために使われます。
その他情報
還元糖および他の還元物質の検出に使われる試薬; 検出限界:水中で0.01%のグルコース
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11945-VAR:
11945-1L:4548173982540
11945-10ML:4548173369266
11945-BULK:
11945-250ML:4548173982557
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
R.L. Shriner, et al.
The Systematic Identification of Organic Compounds (1980)
R L Nicholson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(16), 5520-5524 (1987-08-01)
Infection of the sorghum mesocotyl by Helminthosporium maydis (a nonpathogen) and Colletotrichum graminicola (a pathogen) resulted in the rapid accumulation of a pigment complex by two sorghum cultivars. The components of the complex were fungitoxic. The principal compounds have been
Song Li et al.
Talanta, 85(3), 1260-1264 (2011-08-03)
In this paper, an enzyme-free amperometric electrochemical sensor was fabricated by casting Nafion-impregnated Cu(2)O particles onto a glassy carbon electrode. A dual dependence of peak current on sweeping rate, which can be attributed for the accumulation of reaction products, was
Textbook of Medical Biochemistry.
Ramakrishnan S
Science, 18-19 (2004)
Problems in hemodialysis.
G Zasuwa et al.
The New England journal of medicine, 306(25), 1550-1550 (1982-06-24)