無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
solution
不純物
DNase and RNase, none detected
pH
8.2-8.4 (25 °C)
SMILES記法
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI Key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TBE保存濃縮液を1倍TBEランニングバッファーにまで希釈すると、バッファーには89 mMのトリス-ホウ酸と2 mMのEDTAが含まれるようになり、pHは8.3です。 5倍または10倍の保存濃縮液も、PAGEゲルを作製するためにアクリルアミド/ビス-アクリルアミド保存溶液に添加できます。 最大の分解能を得るには、5 V/cm(装置の電極間の距離)未満の印加電圧を推奨します。
包装
その他情報
調製ノート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.