Merck
Z4250
Sigma-Aldrich
ザイモサンA from Saccharomyces cerevisiae
for inducing inflamatory response
別名:
Yeast Cell Wall
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
形状
powder with small lumps
テクニック
flow cytometry: suitable
tissue culture: suitable
off-white to light brown
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
出芽酵母由来ザイモサンAは以下の用途に使用されています:
  • 補体カスケードの活性化を判断するための陽性対照
  • 呼吸バースト(RB)アッセイ
  • その熱ストレス(HS)下にある乳牛の活動、免疫、熱ショックタンパク質およびアポトーシス関連遺伝子の発現に対する影響の評価
  • クレブスリンガーリン酸(KRP)培地の刺激剤
  • マウスの熱痛覚過敏の誘発
  • フローサイトメトリーで
  • 、ニジマス(Oncorhynchus mykiss)の頭部腎白血球に対する自身の効果を検討
生物化学的/生理学的作用
ザイモサンは酵母細胞壁から調製され、タンパク質-炭水化物の複合体でできています。実験的無菌性炎症の誘発に用いられます。マクロファージにおけるザイモサン誘発性反応には、炎症性サイトカインの誘導、アラキドン酸の動員、タンパク質のリン酸化、イノシトールリン酸の形成などがあります。また、ザイモサンAはサイクリンD2濃度を上昇させることから、サイクリンD2が増殖に加えてマクロファージの活性化にも役割を果たしていることが示唆されています。ザイモサンAはガラクトサミン注射後の急性肝障害を増強することから、Kupffer細胞以外のある種の非実質細胞がザイモサン作用に関与することが示唆されています。1→3-βグルカンであるザイモサンAは、有機塵埃誘発性呼吸器疾患の発症に寄与します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z4250-5G:
Z4250-VAR:
Z4250-250MG:
Z4250-BULK:
Z4250-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The G2A receptor controls polarization of macrophage by determining their localization within the inflamed tissue
Kern K, et al.
Frontiers in Immunology, 9, 2261-2261 (2018)
Impact of copper nanoparticles on porcine neutrophils: ultrasensitive characterization factor combining chemiluminescence information and USEtox assessment model
Pu Y, et al.
Materials Today Communications, 11, 68-75 (2017)
PAMP induced expression of immune relevant genes in head kidney leukocytes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Chettri JK, et al.
Developmental and Comparative Immunology, 35(4), 476-482 (2011)
Self-mineralizing Ca-enriched Methacrylated Gellan Gum Beads for Bone Tissue Engineering
VieiraS, et al.
Acta Biomaterialia (2019)
Maria M M Kaisar et al.
PLoS biology, 16(4), e2005504-e2005504 (2018-04-19)
The molecular mechanisms through which dendritic cells (DCs) prime T helper 2 (Th2) responses, including those elicited by parasitic helminths, remain incompletely understood. Here, we report that soluble egg antigen (SEA) from Schistosoma mansoni, which is well known to drive