安全性情報
Y1625
Sigma-Aldrich
Yeast Extract
for use in microbial growth medium
別名:
セレクト酵母エキス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
eCl@ss:
42040000
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
テクニック
microbiological culture: suitable using
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI Key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酵母エキスは、種々の酵母種、主にサッカロマイセス・セレヴィシエまたはパン酵母によって産生されます。 微生物研究およびバイオテクノロジー向け培養培地の添加剤としての用途に加えて、酵母エキスは工業発酵用の複合培地の成分としても使用されています。また、さまざまな微生物培地のための栄養源としての機能も果たします。
アプリケーション
酵母エキスは、様々な微生物用途や分子遺伝学用途での細菌学的培地の成分として使用されています。
酵母エキスは以下の成分として使用されています:
  • 振とうフラスコ実験用に大腸菌クローンを培養するための複合培地
  • 細菌種グルコンアセトバクター・キシリナスを培養するための培養培地
  • アグロバクテリウムの転換のための酵母エキスビーフ(YEB)培地
その他情報
無傷のビタミンB群を含む酵母の自己分解物の水溶性部分です。酵母抽出物はアミノ酸、ペプチド、水溶性ビタミン、炭水化物の混合物であり、培地の添加物として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2525017:
Y1625-VAR:
Y1625-1KG:4548173215426
Y1625-BULK:
Y1625-1KG-C:
Y1625-6X1KG:4548173215440
Y1625-250G:4548173215433
Y1625-250G-C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lucija Markulin et al.
Planta, 250(1), 347-366 (2019-05-01)
The involvement of a WRKY transcription factor in the regulation of lignan biosynthesis in flax using a hairy root system is described. Secoisolariciresinol is the main flax lignan synthesized by action of LuPLR1 (pinoresinol-lariciresinol reductase 1). LuPLR1 gene promoter deletion
Marco R Binelli et al.
Biomaterials advances, 141, 213095-213095 (2022-09-06)
Bacterial cellulose is an attractive resource for the manufacturing of sustainable materials, but it is usually challenging to shape it into elaborate three-dimensional structures. Here, we report a manufacturing platform for the creation of complex-shaped cellulose objects by printing inks
Carolina Fernandez-Senac et al.
Journal of fish diseases, 43(11), 1463-1472 (2020-09-04)
Routine gill swabbing is a non-destructive sampling method used for the downstream qPCR detection and quantitation of the pathogen Neoparamoeba perurans, a causative agent of amoebic gill disease (AGD). Three commercially available swabs were compared aiming their application for timelier
A Adekunte et al.
International journal of food microbiology, 137(1), 116-120 (2009-11-13)
Power ultrasound is recognised as a potential non thermal technique to inactivate microorganisms pertinent to fruit juices. In this study, the effect of sonication on the resistance of yeast (Pichia fermentans) in tomato juice was investigated. Tomato juice samples were
Jinyou Zhang et al.
Biotechnology and bioengineering, 82(6), 640-652 (2003-04-04)
Yeast extract (YE) is commonly used as a key component in the complex media for industrial fermentations. However, the lot-to-lot variation of this raw material frequently requires extensive "use testing" of many lots to identify only the few that support
プロトコル
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer