安全性情報
T7293
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, 11.0-16.0% total nitrogen, suitable for biotechnology and microbiology
別名:
ペプトン カゼイン由来, カゼイン由来ペプトン、カゼインの膵液消化。
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
product name
トリプトン, Microbiologically tested.
由来生物
bovine milk
品質水準
形状
powder
品質
Microbiologically tested.
包装
bottle of 1 kg
bottle of 250 g
窒素分析
11.0-16.0% total
損失
≤6% loss on drying
light yellow
pH
6.9-7.4
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
Escherichia coli
Haemophilus spp.
Lactobacillus spp.
Streptococcus spp.
coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプトンは、微生物培養培地の栄養源としてよく使用されるペプチド混合物です。大豆カゼイン分解物由来であり、トリプトファンを含むアミノ酸およびペプチドの複合混合物を含有しています。トリプトンは、微生物の増殖に適した栄養豊富な環境を提供するために、酵母エキスや寒天などの他の成分と組み合わせて使用されることがよくあります。特に、単に糖類やアミノ酸だけではない複合的な栄養源が必要な、培養が困難な細菌を培養するために有用です。トリプトンは、一部の増菌ブロスの成分としても使用され、また市販の培地製剤の一般的な成分です。
アプリケーション
トリプトンには以下を含む幅広い微生物学的用途があります:
  • 増殖培地:トリプトンは、細菌、酵母やその他の微生物向け増殖培地の栄養源としてよく使用されます。単独で使用されるか、または微生物増殖のための完全な栄養源を供給するために寒天、グルコース、および塩などの他の成分と組み合わせて使用されることもあります。
  • 増菌培地:トリプトンは、臨床または実験サンプル中の増殖の遅い細菌またはストレスがかかっている細菌を増強するために増菌ブロスによく添加されます。これは、標的微生物の存在数が少ないまたは分離が難しいサンプルにとって特に有用です。
  • 組み換えタンパク質の産生:トリプトンは、組み換えタンパク質を産生するために使用される多くの細菌増殖培地の構成成分です。トリプトンは、タンパク質生合成に必要なアミノ酸とペプチドの豊富な供給源をもたらします。
  • 試験微生物に対する抗菌剤の最小発育阻止濃度(MIC)を測定するための微生物学的試験にも使用されます。全体としてトリプトンは多様性と汎用性に優れるため、さまざまな微生物学的用途に有用なツールとなっています。
調製ノート
膵消化カゼイン。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T7293-VAR:
T7293-250G:
T7293-BULK:
T7293-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joseph A Bentil et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 35(6), 82-82 (2019-05-28)
In developing countries, local enzyme production can help decrease the dependency of imported enzymes for bioconversion of e.g. cellulosic feedstocks, but the use of conventional nitrogen sources contributes significantly to such enzyme production cost. Use of local resources is therefore
Tarja Kaijalainen et al.
Journal of clinical microbiology, 42(1), 412-414 (2004-01-13)
In STGG (skim milk, tryptone, glucose, glycerol) medium at -80 degrees C, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolates survived for at least 3 years, and the same species have survived in nasopharyngeal swabs for at least 1.5 years.
Frederick K Balagaddé et al.
Science (New York, N.Y.), 309(5731), 137-140 (2005-07-05)
Using an active approach to preventing biofilm formation, we implemented a microfluidic bioreactor that enables long-term culture and monitoring of extremely small populations of bacteria with single-cell resolution. We used this device to observe the dynamics of Escherichia coli carrying
S Oh et al.
Applied and environmental microbiology, 61(11), 3809-3814 (1995-11-01)
This study was undertaken to find optimum conditions of tryptone, yeast extract, glucose, Tween 80, and incubation temperature for the growth of Lactobacillus casei YIT 9018 and to assess the effects of these factors by use of response surface methodology.
Samantha B Kasloff et al.
Scientific reports, 11(1), 984-984 (2021-01-15)
The spread of COVID-19 in healthcare settings is concerning, with healthcare workers representing a disproportionately high percentage of confirmed cases. Although SARS-CoV-2 virus has been found to persist on surfaces for a number of days, the extent and duration of
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.