安全性情報
T9410
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, 11.4-13.9% total nitrogen, suitable for biotechnology and microbiology
別名:
ペプトン カゼイン由来, カゼイン由来ペプトン、トリプシン消化カゼイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
product name
トリプトン, Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
由来生物
bovine milk
品質水準
形状
powder
包装
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 250 g
窒素分析
11.4-13.9% total
損失
≤11% loss on drying
pH
6.6-7.4
アプリケーション
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプトンは、カゼインをプロテアーゼであるトリプシンで消化することによって生成される汎用の増殖ペプトンであり、選好性および非選好性細菌、真菌、および一部の原生生物の分離・培養用に処方される培養培地の窒素源として使用されています。溶解性の高い精製加水分解物であり、実験室培地や発酵における微生物栄養素として使用されています。膵臓でのカゼイン消化により生成されるアミノ酸およびペプチドの高品質の供給源です。
アプリケーション
トリプトンは、実験室用培地および発酵に推奨され、抗生物質、毒素、および酵素の産生に用いられています。遊離アミノ酸の含量が高いことが必要である、ワクチン製造における栄養素としても用いられます。また、トリプトンは−80℃にてSTGG(脱脂乳、トリプトン、グルコース、グリセロール)培地においても使用され、これは肺炎球菌、インフルエンザ菌、およびMoraxella catarrhalis分離株を少なくとも3年間保存するために使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9410-BULK:
T9410-VAR:
T9410-1KG:4548173214559
2520194:
T9410-250G:4548173214566
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M B Hall
Journal of dairy science, 100(4), 2739-2750 (2017-02-22)
The availability of rumen-degradable protein (RDP) changes the use of carbohydrates by ruminal microbes. However, the effects of RDP on the simultaneous use of carbohydrate and formation of microbial products are not well described, although such information is needed to
M B Hall et al.
Journal of dairy science, 99(1), 245-257 (2015-11-26)
Fructans are an important nonfiber carbohydrate in cool season grasses. Their fermentation by ruminal microbes is not well described, though such information is needed to understand their nutritional value to ruminants. Our objective was to compare kinetics and product formation
Tarja Kaijalainen et al.
Journal of clinical microbiology, 42(1), 412-414 (2004-01-13)
In STGG (skim milk, tryptone, glucose, glycerol) medium at -80 degrees C, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolates survived for at least 3 years, and the same species have survived in nasopharyngeal swabs for at least 1.5 years.
S Gargallo et al.
Journal of dairy science, 103(7), 6209-6217 (2020-04-26)
Current feeding systems are based on the assumption that the AA profile of rumen undegraded protein is similar to that of the original feed. The objective of this experiment was to determine rumen bacterial degradation of individual essential AA in
Frederick K Balagaddé et al.
Science (New York, N.Y.), 309(5731), 137-140 (2005-07-05)
Using an active approach to preventing biofilm formation, we implemented a microfluidic bioreactor that enables long-term culture and monitoring of extremely small populations of bacteria with single-cell resolution. We used this device to observe the dynamics of Escherichia coli carrying