Merck
22092
Millipore
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Plus, powder, suitable for microbiology
別名:
CASOブロス、ダイズカゼイン消化ブロス、TSB、トリプトンソイブロス, CASOブロス, TSB, カゼインソーヤブロス, トリプトンソーヤブロス, 大豆カゼイン消化物ブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
認証
according to ISO 10273:2017
according to ISO 21871:2006
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein peptone (pancreatic), 17 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
glucose, 2.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
soya peptone (papain digest.), 3 g/L
包装
bottle of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
light yellow
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
pathogen testing
personal care
pharmaceutical
sample preparation
veterinary
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Campylobacter spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプティックソイブロスは、選好性および非選好性微生物の単離と培養、または保存培養物の維持に適した汎用性の高い培養培地です。複合培地であり、広範な細菌、酵母、およびカビの培養と単離に適しています。TSB培地の処方には、有機窒素、特にアミノ酸および長鎖ペプチドを供給するカゼインおよびダイズペプトンの配合剤を含みます。塩化ナトリウムは浸透圧平衡を維持し、またダイズペプトン由来の天然糖はエネルギー源です。
アプリケーション
トリプティックソイブロスは、多くの選好性細菌の豊かな増殖を血清の添加なしにサポートする培地です。運動性検査によるカンピロバクタージェジュニの確認に使用されます。好気性細菌と嫌気性細菌のいずれの培養にも適しています。
特徴および利点
NutriSelect® Plusは、以下をもたらす粉末の培養培地です
  • 業界標準に準拠した培地性能試験による品質管理
  • ISO 9001に準拠した品質保証
  • コスト効率の高い粉末培地
調製ノート
乾燥培地30 gをろ過精製水1 Lに懸濁します。よくかき混ぜながら加熱し、1分間沸騰させます。121℃で15分間滅菌します。45~50℃まで冷却します。穏やかに混合し、滅菌ペトリ皿または滅菌チューブに分注します。
その他情報
熱損傷菌であるフレクスナ-赤痢菌Shigella flexneriの検出能がある選択培地です
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22092-BULK:
22092-500G:
22092-100G:
22092-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J.L. Smith et al.
Journal of Food Protection, 53, 141-141 (1990)
Lucia Hrncirova et al.
Folia microbiologica, 64(4), 497-508 (2019-01-19)
The aim of this work was to test the hypothesis that antimicrobial food additives may alter the composition of human gut microbiota by selectively suppressing the growth of susceptible gut microbes. To explore the influence of antimicrobial food additives on
S K Urwyler et al.
Letters in applied microbiology, 62(2), 130-137 (2015-11-20)
Fast microbial identification is becoming increasingly necessary in industry to improve microbial control and reduce biocide consumption. We compared the performances of two systems based on MALDI-TOF MS (VITEK MS and BIOTYPER) and two based on biochemical testing (BIOLOG, VITEK
Diego Alem et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 36(8), 120-120 (2020-07-19)
We studied the production and the potential use of a purple-pigment produced by an Antarctic bacterial isolate. This pigment was identified as violacein, a metabolite produced by many bacterial strains and reported that it has antiproliferative activity in many cell
H S Nagendra Prasad et al.
Microbial pathogenesis, 127, 106-115 (2018-12-07)
The synthesized potent piperazine analog ChDiPiCa was characterised by various spectroscopic techniques and for the first time evaluated functional membrane microdomain (FMM) disassembly in methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The ChDiPiCa showed excellent in vitro biocidal activity against MRSA at 26 μg/mL
資料
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques