由来生物
non-animal source
品質水準
認証
EP
JP
USP
無菌性
irradiated
形状
granular
特徴
granulated
包装
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
メーカー/製品名
GranuCult® prime
テクニック
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
30 g/L
アプリケーション
aseptic process simulation
pharmaceutical
適合性
stand alone
anaerobic bacteria
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
関連事項
その他情報
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1005505002:
1005502222:
1005501000:
1.00550.DOCS:
1005508888:
1005505003:
1005500505:
1005500000:
1005505007:
1005500508:
1005505000:
1005500500:
1005505008:
1005501008:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
正確かつ信頼性の高い無菌プロセスシミュレーション用にγ線照射された高品質のすぐに使用できる顆粒状培地。