Merck
22091
Millipore
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Plus, powder, suitable for microbiology
別名:
CASO寒天培地、ダイズカゼイン消化寒天培地、TSA、トリプトンソイ寒天培地, CASO寒天培地, TSA, トリプトンソーヤ寒天培地, 大豆カゼイン消化物寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.74
認証
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 11731:2017
according to ISO 22964:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
BioChemika
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
casein peptone (pancreatic), 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
soya peptone (papainic), 5 g/L
包装
bottle of 2.5 kg
bottle of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
light yellow
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
surface monitoring
veterinary
microbiology
適合性
Enterococcus spp.
Haemophilus spp.
Pneumococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Campylobacter spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Cronobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプティックソイ寒天培地は、選好性および非選好性微生物の単離と培養、または保存培養物の維持に適した汎用性の高い培養培地です。複合培地であり、幅広い細菌、酵母、およびカビの培養と単離に用いられます。TSA培地の処方には、有機窒素、特にアミノ酸および長鎖ペプチドを供給するカゼインおよびダイズペプトンの配合剤を含みます。塩化ナトリウムは浸透圧平衡を維持し、またダイズペプトン由来の天然糖はエネルギー源です。
アプリケーション
トリプティックソイ寒天培地は、膜ろ過法による前培養および計数(大腸菌)に使用されます。好気性細菌と嫌気性細菌のいずれの培養にも適しています。XおよびV因子を含まないため、X(ヘミン)およびV(DPN=NAD)因子ストリップの追加によるHaemophilus sp.の同定に適しています。
特徴および利点
NutriSelect® Plusは、以下をもたらす粉末の培養培地です
  • 業界標準に準拠した培地性能試験による品質管理
  • ISO 9001に準拠した品質保証
  • コスト効率の高い粉末培地
調製ノート
乾燥培地40 gをろ過精製水1 Lに懸濁します。121℃で15分間滅菌します。45~50℃まで冷却します。穏やかに混合し、滅菌ペトリ皿または滅菌チューブに分注します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22091-100G:
22091-BULK:
22091-VAR:
22091-2.5KG:
22091-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Byron Brook et al.
Science translational medicine, 12(542) (2020-05-08)
Death from sepsis in the neonatal period remains a serious threat for millions. Within 3 days of administration, bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination can reduce mortality from neonatal sepsis in human newborns, but the underlying mechanism for this rapid protection is
Binbin Deng et al.
iScience, 23(2), 100827-100827 (2020-02-15)
Pseudomonas aeruginosa biofilms represent a major threat to health care. Rugose small colony variants (RSCV) of P. aeruginosa, isolated from chronic infections, display hyperbiofilm phenotype. RSCV biofilms are highly resistant to antibiotics and host defenses. This work shows that RSCV
Mariana Lanzarini-Lopes et al.
Water research, 184, 116191-116191 (2020-07-30)
This paper investigates using UV-C side-emitting optical fibers (SEOFs) to prevent growth of pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli) on nutrient-rich surfaces. Attaching a SEOF to a single 265 nm light emitting diode (LED) increases irradiation area by >1000x
Qian Du et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 201(2), 533-547 (2018-06-03)
Porcine circovirus (PCV) type 2 (PCV2), an immunosuppression pathogen, is often found to increase the risk of other pathogenic infections. Yet the relative immune mechanisms determining the susceptibility of PCV2-infected animals remain unclear. In this study, we confirmed that PCV2
Tara R Catron et al.
Scientific reports, 9(1), 7064-7064 (2019-05-10)
Estrogenic chemicals are widespread environmental contaminants associated with diverse health and ecological effects. During early vertebrate development, estrogen receptor signaling is critical for many different physiologic responses, including nervous system function. Recently, host-associated microbiota have been shown to influence neurodevelopment.
資料
Cronobacter spp. are frequently found on vegetables, meat, fermented bread, dairy and in baby food. Consumption of contaminated powdered infant formula milk can result in sepsis, infant meningitis and necrotizing enterocolitis.
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
すべて表示