認証
APHA
EP
ISO 11133
JP
USP
品質水準
法規制遵守
FDA (BAM)
形状
granular
メーカー/製品名
GranuCult® prime
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
40 g/L
かさ密度
620 kg/m3
アプリケーション
microbiology
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
適合性
aerobic bacteria (total)
アプリケーション
関連事項
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1054580504:
1054588888:
NACL1054580500:
1054589010:
1054585004:
NACL1054580500/1:
1054585000:
1.05458.0201:
1054580507:
1054580000:
1054585003:
1054589999:
1054580500:
1054585001:
1054585007:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
プロトコル
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.