Merck
70152
Millipore
プレートカウント寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
カゼイン-ペプトンデキストロース酵母寒天培地, トリプトングルコース 酵母抽出物寒天, 標準メソッド用寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.74
認証
according to GB 4789.2-2016
according to ISO 17410:2019
according to ISO 4833-1:2013
according to ISO 4833-2:2013
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 9.0 g/L
dextrose, 1.0 g/L
tryptone, 5.0 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
包装
pkg of -2.5 kg
pkg of -500 g
保管条件
(Dry place, tightly sealed containers)
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Lactobacillus spp.
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
詳細
プレートカウント寒天培地は、牛乳などの乳製品中に存在する微生物の単離にお勧めの培地です。高濃度の遊離アミノ酸を含むカゼイン酵素消化物(トリプトン)が窒素源です。酵母エキスは、主にビタミンB群を供給します。グルコースが細菌増殖のエネルギー源で、寒天が凝固剤になります。プレートカウント寒天培地は、無菌室の菌数測定にも適しています。
アプリケーション
プレートカウント寒天培地は、水、食品、牛乳、乳製品、飲料、動物飼料などの材料中に存在する微生物をプレートカウントするための非選択性培地です。
調製ノート
1リットルの蒸留水に17.5 gを懸濁します。頻繁に撹拌しながら沸騰させて溶解し、混合し、最終容器に格納します。121℃にて15分間オートクレーブすることによって滅菌します。
その他情報
非ストレス下の大腸菌(E. coli)をカウントするためのβ-グルクロニダーゼおよびインドールベースの直接平板分離法の比較
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70152-BULK:
70152-VAR:
70152-100G:
70152-500G:
70152-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E.W. Frampton et al.
Journal of Food Protection, 53, 933-933 (1990)
Mustafa Durmuş et al.
Journal of food science and technology, 57(3), 895-904 (2020-03-04)
This study was conducted to investigate the effects of nanoemulsions prepared with various concentrations of olive oil on the sensory, chemical and microbiological quality of rainbow trout fillets. The results showed that the shelf life of rainbow trout fillets were
Zhongke Sun et al.
3 Biotech, 7(5), 335-335 (2017-09-29)
At present, artificial pit mud (APM) is widely used in Chinese liquor-making industry and plays a particular role in the production of Chinese strong flavor liquor (CSFL). However, APM frequently ages during fermentation, thus becoming unsuitable for sustainable use due
資料
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques