組成
agar, 15.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.0 g/L
eosin Y, 0.4 g/L
lactose, 10.0 g/L
methylene blue, 0.065 g/L
peptone, 10.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
適合性
slightly selective and differential for Candida spp.
slightly selective and differential for Citrobacter spp.
slightly selective and differential for Enterobacter spp.
slightly selective and differential for Enterococcus spp.
slightly selective and differential for Escherichia coli
slightly selective and differential for Klebsiella spp.
slightly selective and differential for Proteus spp.
slightly selective and differential for Salmonella spp.
slightly selective and differential for Staphylococcus spp.
slightly selective and differential for coliforms
slightly selective and differential for enterobacteriaceae
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
70186-VAR:
70186-500G:
70186-100G:
70186-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.