Merck
95586
Millipore
XLD寒天
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
別名:
キシロースリジンデオキシコール酸寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
ammonium ferric citrate, 0.8 g/L
lactose, 7.5 g/L
L-lysine hydrochloride, 5 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium deoxycholate, 2.5 g/L
sodium thiosulfate, 6.8 g/L
sucrose, 7.5 g/L
xylose, 3.5 g/L
yeast extract, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for enterobacteriaceae
アプリケーション
病原性腸内細菌、特に、赤痢菌やサルモネラ菌種などの単離および区別に使用されます(Taylor (1965)、Taylor および Harris (1965、1967)、Taylor および Schelhart (1967))。
調製ノート
わずかに加熱して蒸留水1 Lに56.7 gを溶解します。オートクレーブ処理しないでください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95586-BULK:
95586-VAR:
95586-100G:
95586-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
American Journal of Clinical Pathology, 48, 350-350 (1967)
Isolation of shigellae. II. Comparison of plating media and enrichment broths.
W I Taylor et al.
American journal of clinical pathology, 44(4), 476-479 (1965-10-01)
W.J. Taylor et al.
American Journal of Clinical Pathology, 48, 356-356 (1967)
Isolation of shigellae. I. Xylose lysine agars; new media for isolation of enteric pathogens.
W I Taylor
American journal of clinical pathology, 44(4), 471-475 (1965-10-01)
資料
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.