Merck
82981
Millipore
Esculin Iron Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
Streptococcus spp.
nonselective and differential for Enterococcus spp.
アプリケーション
サンプルとしての水をメンブレンフィルターで濾過し、m-腸球菌用寒天培地(改変組成、製品番号 17185)上でインキュベーションした後、残る腸球菌コロニーを確認する用途に使用します。
調製ノート
Suspend 16.5 g in 1 litre distilled water. Heat to boiling with frequent stiring. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 45°C and pour into sterile petri plates to a depth of 4-5 mm.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82981-500G-F:
82981-BULK-F:
82981-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)