Merck
45395
Supelco
クロルピリホス
PESTANAL®, analytical standard
別名:
クロロピリフォス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11Cl3NO3PS
CAS番号:
分子量:
350.59
Beilstein:
1545756
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
SBPBAQFWLVIOKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロルピリホスは殺虫剤の有機リンクラスに属し、カ、ヒアリ、ゴキブリ、ノサシバエ、シラミ、ノミ、芝や鑑賞用植物に付く昆虫など、さまざまな害虫の駆除に有効に使用されます。
アプリケーション
クロルピリホスは、さまざまなクロマトグラフィー法で行う廃棄物および生物学的サンプル中の分析物の定量において、分析標準物質として使用できます。
適切な機器技術の詳細については、製品の分析証明書を参照してください。さらにサポートについては、テクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45395-VAR:
45395-BULK:
45395-1EA:4548173265940
45395-100MG:4548173921198
45395-250MG:4548173902159
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ジクロルボス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45441
ジクロルボス
ジメトエート PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45449
ジメトエート
ホサロン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36194
ホサロン
Eisler's Encyclopedia of Environmentally Hazardous Priority Chemicals (2007)
Validation of UV Spectrophotometric and HPLC Methods for Quantitative determination of chlorpyrifos
Zalat.A.O, et al.
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 2, 58-63 (2014)
Shaza Gaballah et al.
Environmental health perspectives, 128(4), 47005-47005 (2020-04-10)
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a diverse class of industrial chemicals with widespread environmental occurrence. Exposure to long-chain PFAS is associated with developmental toxicity, prompting their replacement with short-chain and fluoroether compounds. There is growing public concern over the
Liquid chromatography--tandem mass spectrometry method for the simultaneous quantitative determination of the organophosphorus pesticides dimethoate, fenthion, diazinon and chlorpyrifos in human blood
Salm P, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 877(5-6), 568-574 (2009)
Margaret Saunders et al.
Environmental health : a global access science source, 11 Suppl 1, S5-S5 (2012-07-13)
Organophosphate pesticides are widely used on food crops grown in the EU. While they have been banned from indoor use in the US for a decade due to adverse health effects, they are still the most prevalent pesticides in the
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.