Merck
34314
Supelco
ビフェントリン
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
別名:
3-[(1Z)-2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル]-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボン酸(2-メチルビフェニル-3-イル)メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22ClF3O2
CAS番号:
分子量:
422.87
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)C(C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)=O)C1/C=C(Cl)/C(F)(F)F
InChI
1S/C23H22ClF3O/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)12-19(28)21-18(22(21,2)3)13-20(24)23(25,26)27/h4-11,13,18,21H,12H2,1-3H3/b20-13+
InChI Key
URDFVRKNOVHDTP-DEDYPNTBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビフェントリン(BF)は、都市や農業地域で幅広く使用されるピレトロイド系殺虫剤です。
アプリケーション
ビフェントリンは、さまざまなクロマトグラフィー技術によって、野菜、地下水および海水、お茶の検体の決定のための分析参照標準として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34314-1EA:4548173258720
34314-VAR:
34314-100MG:4548173258713
34314-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of bifenthrin on the dopaminergic pathway in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).
Crago J and Schlenk D
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 162, 66-72 (2015)
Microwave-assisted steam distillation for the determination of organochlorine pesticides and pyrethroids in Chinese teas.
Ji J, et al.
Talanta, 71(3), 1068-1074 (2007)
Simple, rapid solid-phase extraction procedure for the determination of ultra-trace levels of pyrethroids in ground and sea water by liquid chromatography/electrospray ionization mass spectroscopy.
Gil?Garcia MD, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(16), 2395-2403 (2006)
Dissipation behavior of bifenthrin residues in tea and its brew.
Tewary DK, et al.
Food Control, 16(3), 231-237 (2005)
Determination of pyrethroids in vegetables by HPLC using continuous on-line post-elution photoirradiation with fluorescence detection.
Lopez-Lopez T, et al.
Analytica Chimica Acta, 447(1-2), 101-111 (2001)