Merck
33696
Supelco
ピラクロストロビン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
メチル {2-[1-(4-クロロフェニル)-1H-ピラゾール-3-イルオキシメチル]フェニル}メトキシカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18ClN3O4
CAS番号:
分子量:
387.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3
InChI Key
HZRSNVGNWUDEFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピラクロストロビンは、広域スペクトル殺菌剤と呼ぶことができ、非常に高価な農作物の保存に使用され、予防特性と治療特性を持ち、長い残留効果があります。
ピラクロストロビンは、広域スペクトル殺菌剤と呼ぶことができ、非常に高価な農作物の保存に使用され、予防効果、治療特性、および長い残留効果を持ちます。
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33696-100MG-R:4548173904252
33696-BULK-R:
33696-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Handbook of Pesticide Toxicology, Two-Volume Set: Principles and Agents, Volume 1 (2001)
Development of immunoaffinity columns for pyraclostrobin extraction from fruit juices and analysis by liquid chromatography with UV detection
Esteve-Turrillas. AF, et al
Journal of Chromatography A, 1218, 4902-4909 (2011)
Development of immunoaffinity columns for pyraclostrobin extraction from fruit juices and analysis by liquid chromatography with UV detection
Esteve-Turrillas. AF, et al et al.
Journal of Chromatography A, 1218(30), 4902-4909 (2011)
Krieger R et al.
Handbook of Pesticide Toxicology, Two-Volume Set: Principles and Agents, Volume 1, 1(2) (2001)
Production and characterization of monoclonal antibodies specific to the strobilurin pesticide pyraclostrobin
Mercader.VJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 7682-7690 (2008)