製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CO\N=C(\C(=O)OC)c1ccccc1CO\N=C(/C)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18+
InChI Key
ONCZDRURRATYFI-TVJDWZFNSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46447-100MG:
46447-BULK:
46447-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック