Merck
34232
Supelco
プロチオコナゾール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-[2-(1-クロロシクロプロピル)-3-(2-クロロフェニル)-2-ヒドロキシプロピル]-1,2-ジヒドロ-3H-1,2,4-トリアゾール-3-チオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15Cl2N3OS
CAS番号:
分子量:
344.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(CN1N=CNC1=S)(Cc2ccccc2Cl)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3OS/c15-11-4-2-1-3-10(11)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-12(21)17-9-18-19/h1-4,9,20H,5-8H2,(H,17,18,21)
InChI Key
MNHVNIJQQRJYDH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロチオコナゾールは、デメチラーゼ酵素の活性を阻害するために殺菌剤として使用できるトリアゾリンチオン誘導体です。(1) 植物病原真菌であるMycosphaerella graminicola(葉枯病菌)によって引き起こされる、小麦などの農作物の感染症治療に使用できます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34232-VAR:
34232-BULK:
34232-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joel D A Tyndall et al.
PloS one, 11(12), e0167485-e0167485 (2016-12-03)
Azole antifungals, known as demethylase inhibitors (DMIs), target sterol 14α-demethylase (CYP51) in the ergosterol biosynthetic pathway of fungal pathogens of both plants and humans. DMIs remain the treatment of choice in crop protection against a wide range of fungal phytopathogens
Carsten Albrecht Brühl et al.
Environmental science and pollution research international, 18(1), 31-37 (2010-06-15)
Seed treatments are widely used on cereals and other annual crops throughout Europe. Most of the formulated pesticide is found on the outside of the seed, the husk. Risk assessments of seed treatments are especially needed for granivorous mice living
Zhaoxian Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(37), 8241-8247 (2017-08-29)
An efficient and sensitive chiral analytical method was established for the determination of the chiral fungicide prothioconazole and its major chiral metabolite prothioconazole-desthio in agricultural and environmental samples using ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The optical rotation and absolute configuration
Mechanism of binding of prothioconazole to Mycosphaerella graminicola CYP51 differs from that of other azole antifungals
Parker.EJ, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 77, 1460-1465 (2011)
Priscila Tessmer Scaglioni et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(19), 4835-4841 (2018-04-28)
Fungicides and, for the first time, microalgal phenolic extracts (MPE) from Spirulina sp. and Nannochloropsis sp. were applied on maize culture media under field conditions to evaluate their ability to minimize Fusarium species development and fumonisin production. An in vitro