Merck
34190
Supelco
クレトジム
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
別名:
2-{(E)-1-[(E)-3-クロロアリルオキシイミノ]プロピル}-5-[2-(エチルチオ)プロピル]-3-ヒドロキシ-2-シクロヘキセン-1-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26ClNO3S
CAS番号:
分子量:
359.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
under inert gas (argon)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCSC(C)CC1CC(O)=C(C(=O)C1)\C(CC)=N\OC\C=C\Cl
InChI
1S/C17H26ClNO3S/c1-4-14(19-22-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)23-5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+
InChI Key
SILSDTWXNBZOGF-KUZBFYBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clethodim is a cyclohexanedione herbicide, which inhibits the activity of acetyl-coenzyme A carboxylase. It is widely used to control annual and perennial grass weeds of broad leaved crops, vegetables, vines and trees.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34190-100MG:
34190-BULK:
34190-VAR:
34190-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Study of clethodim degradation and by-product formation in chlorinated water by HPLC
Sandin-Espana.P, et al.
Chromatographia, 62 (2005)
Diversity of acetyl-coenzyme A carboxylase mutations in resistant Lolium populations: evaluation using clethodim
Yu Q, et al.
Plant Physiology, 145, 547-558 (2007)
The effect of ractopamine 34198hydrochloride (Paylean?) on lean carcass yields and pork quality characteristics of heavy pigs fed normal and amino acid fortified diets
Carr.N.S, et al.
Meat Science, 81, 533-539 (2009)