アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -28±3°, c = 1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
175-185 °C
180 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
clinical testing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC[C@H]([C@H]1O[C@@](CC)(C[C@@H]1C)[C@H]2CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O2)C(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)CCc3ccc(C)c(O)c3C([O-])=O
InChI
1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1
InChI Key
RDHDUYAKDYQPEW-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- Poultry feeds using liquid chromatography with ultraviolet detection (LC-UV).
- Animal liver and eggs using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS-MS).
- Eggs using liquid chromatography-electrospray mass spectrometry (LC-EMS).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
73996-5MG:4548173357911
73996-VAR:
73996-1MG:4548173357904
73996-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック