Merck
N7143
Sigma-Aldrich
ナイジェリシン ナトリウム塩
≥98% (TLC)
別名:
アザロマイシンM, ヘレキシンC, ポリエテリンA, 抗生物質 K178, 抗生物質 X464
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H67NaO11
CAS番号:
分子量:
746.94
Beilstein:
3892398
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
Streptomyces hygroscopicus
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@@]1(CC[C@H](C)[C@@]([H])(O1)[C@@H](C)C([O-])=O)C[C@]2([H])C[C@@H](OC)[C@@H](C)[C@]3(O2)O[C@@](C)(C[C@H]3C)[C@@]4([H])CC[C@](C)(O4)[C@]5([H])O[C@]([H])(C[C@@H]5C)[C@@]6([H])O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]6C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34-,35+,37-,38-,39-,40+;/m0./s1
InChI Key
MOYOTUKECQMGHE-PDEFJWSRSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエーテルイオノフォアであるナイジェリシンは、ミトコンドリア膜を通過するイオン輸送のプローブとして働きます。それは、K+の H+(1)への全体的な電気的中性交換を触媒し、カリウム流出活性化因子として作用します。 ナイジェリシンは、NLRP3(NOD-、LRR-およびピリンドメイン含有タンパク質 3)に特異的なインフラマソーム非依存的機序を介して、殺菌作用を増強する可能性があります。ナイジェリシンは、水酸基とともに複素環式酸素を持つ直鎖分子です。膜において、本分子は環状化して、バリノマイシンのような構造を形成します。ナイジェリシンは、カチオンと結合するとプロトンを失い、中性の複合体を形成し、複合体は可動性のキャリアとして膜を越えて拡散できます。プロトン化された非複合体型のナイジェリシンも可動性があると考えられます。
化学構造:ポリエーテル
アプリケーション
ナイジェリシンナトリウム塩は、ヒトマクロファージにおいてNLRP3インフラマソームの活性化を誘導するために使用されています。また、IL-1β分泌単球を誘導する細菌毒素としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ミトコンドリアにおいて膜電位を破壊しATPアーゼ活性を刺激するポリエーテルイオノフォア。イオン選択性は、K+ > Rb+ ≥ Cs+> > Na+です。
その他情報
イオン選択性電極 - 高効率のK+キャリア
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N7143-5MG:
N7143-10MG:
N7143-10MG-PW:
N7143-VAR:
N7143-50MG:
N7143-5MG-PW:
N7143-BULK:
N7143-50MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohamed Wehbe et al.
International journal of nanomedicine, 12, 4129-4146 (2017-06-16)
Copper diethyldithiocarbamate (Cu(DDC)
Adesola C Olatunde et al.
PloS one, 13(5), e0196591-e0196591 (2018-05-11)
Dendritic cells (DC) are sentinels of the immune system, alerting and enlisting T cells to clear pathogenic threats. As such, numerous studies have demonstrated their effective uptake and proteolytic activities coupled with antigen processing and presentation functions. Yet, less is
H Parfenova et al.
The American journal of physiology, 277(4 Pt 1), C728-C738 (1999-10-12)
Nigericin decreases intracellular pH (pH(i)) and stimulates prostanoid (PG) synthesis in endothelial cells from cerebral microvessels of newborn pigs. Nigericin-induced PG production was abolished by protein tyrosine kinase (PTK) inhibitors and amplified by phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) or protein tyrosine
Nardhy Gomez-Lopez et al.
Biology of reproduction, 100(5), 1306-1318 (2019-01-01)
Sterile intra-amniotic inflammation is commonly observed in patients with spontaneous preterm labor, a syndrome that commonly precedes preterm birth, the leading cause of perinatal morbidity and mortality worldwide. However, the mechanisms leading to sterile intra-amniotic inflammation are poorly understood and
Nina Raben et al.
Methods in enzymology, 453, 417-449 (2009-02-17)
Lysosomes are the final destination of the autophagic pathway. It is in the acidic milieu of the lysosomes that autophagic cargo is metabolized and recycled. One would expect that diseases with primary lysosomal defects would be among the first systems