Merck
M5273
Sigma-Aldrich
モネンシン ナトリウム塩
90-95% (TLC)
別名:
モネンシンA ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H61NaO11
CAS番号:
分子量:
692.85
Beilstein:
4122200
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
90-95% (TLC)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
parasites
viruses
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1([C@@]2(CC)O[C@]([C@@]3(C)OC4(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@@]([H])([C@@H](C)[C@@H](OC)[C@@H](C([O-])=O)C)O4)CC3)([H])CC2)[C@@H](C)C[C@]([H])([C@@]5([H])O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C)O1.[Na+]
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35?,36-;/m0./s1
InChI Key
XOIQMTLWECTKJL-BEMBKCOJSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モネンシンは親イオン性抗生物質であるポリエーテルで、Streptomyces cinnamonensisにより産生されます。モネンシンは細菌、真菌および寄生虫感染症の治療に使用されます。モネンシンは結腸癌細胞の増殖を防ぎます。モネンシンは細胞内と細胞外空間の間のナトリウムイオンとカリウムイオンの輸送を促進します。モネンシンは家禽生産においてコクシジウム症を予防します。
化学構造:ポリエーテル
アプリケーション
モネンシンナトリウム塩は次の用途で使用されています:
  • サイトカインの細胞内染色のため
  • 核内因子κB(NF-κB)活性の調節に対するモネンシンの作用を研究するため
  • in vitroルーメン発酵に対するモネンシンの作用を研究するための陽性コントロールとして
生物化学的/生理学的作用
Na+イオノフォアは糖タンパク質の分泌を阻害します。また、クロム親和性細胞からカテコ-ルアミンの分泌を誘導する性質があると思われます。アルカリ金属イオン錯体の電位差滴定や分光学的研究に有用です。
調製ノート
溶解後は冷蔵庫(4℃)で保存してください。原液は4℃で最長6カ月間安定です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Heart,muscle
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M5273-5G:4548173202952
M5273-1G:4548173202938
M5273-VAR:
M5273-500MG:4548173202945
M5273-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure and antimicrobial properties of monensin A and its derivatives: summary of the achievements
Lowicki D and Huczynski A
BioMed Research International, 2013 (2013)
Gfi1, a transcriptional repressor, inhibits the induction of the T helper type 1 programme in activated CD 4 T cells
Suzuki J, et al.
Immunology, 147(4), 476-487 (2016)
In vitro screening of essential oil active compounds for manipulation of rumen fermentation and methane mitigation
Joch M, et al.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 29(7), 952-952 (2016)
Connor G G Bamford et al.
PLoS pathogens, 14(10), e1007307-e1007307 (2018-10-12)
As antimicrobial signalling molecules, type III or lambda interferons (IFNλs) are critical for defence against infection by diverse pathogens, including bacteria, fungi and viruses. Counter-intuitively, expression of one member of the family, IFNλ4, is associated with decreased clearance of hepatitis
Golgi tethering factor golgin-97 suppresses breast cancer cell invasiveness by modulating NF-κB activity
Hsu RM, et al.
Cell communication and signaling : CCS, 16(1), 19-19 (2018)