Merck
B7651
Sigma-Aldrich
ブレフェルジンA
from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC), powder, activator of the sphingomyelin cycle
別名:
Nectrolide, γ,4-ジヒドロキシ-2-(6-ヒドロキシ-1-ヘプテニル)-4-シクロペンタンクロトン酸 λ-ラクトン, BFA, アスコトキシン, シアネイン, デクンビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24O4
CAS番号:
分子量:
280.36
Beilstein:
25191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ブレフェルジンA, from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
由来生物
Penicillium brefeldianum
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC and TLC)
形状
powder
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI Key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブレフェルジンA(BFA)は、13員大環状ラクトン環を含む真菌の代謝産物です。 タンパク質と核酸の合成を阻害します。BFAは、アデノシンリボシル化因子(ARF)によるGDPのGTPへの交換を阻害し、それによって外被タンパク質(β-COP)の結合を妨げ、結果としてゴルジ装置の構造と機能を破壊します。BFAはスフィンゴミエリンサイクルの活性化因子です。ブレフェルジンAを介したアポトーシスが、ヒトがん細胞で認められています。ブレフェルジンAは、CRISPR媒介相同組換え修復(HDR)の効率を高めることが示されています。 ブレフェルジンAは、抗腫瘍、抗ウイルス、抗菌、抗有糸分裂、抗真菌および抗線虫特性を含む多様な生物学的機能を示します。
アプリケーション
ブレフェルジンAは以下に使用されています:
  • CRISPRゲノム編集効率を高める。
  • サイトカイン産生の測定を容易にする
  • 細胞培養実験において細胞内輸送を阻害する
生物化学的/生理学的作用
ブレフェルジンA(BFA)は真菌の代謝産物であり、ゴルジ体の機能と構造を破壊します。BFAはスフィンゴミエリンサイクルのアクチベ-タ-です。ヒト腫瘍細胞において、ブレフェルジンAによるアポト-シスが観察されています。
ブレフェルジンA(Brefeldin A)は、CRISPR媒介相相同組換え修復(HDR)効率を高めることが示されています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B7651-25MG:
B7651-5MG:
B7651-VAR:
B7651-25MG-PW:
B7651-BULK:
B7651-5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kensuke Shibata et al.
Blood, 118(3), 586-593 (2011-05-25)
Unlike conventional T cells, which are exported from the thymus as naive cells and acquire effector functions upon antigen encounter in the periphery, a subset of γδ T cells differentiates into effectors that produce IL-17 within the fetal thymus. We
Vyoma K Patel et al.
Atherosclerosis, 263, 15-23 (2017-06-02)
Atherogenesis is dependent upon monocyte influx into the vessel wall. In humans, three monocyte subsets exist, the number and function of which are significantly altered in cardiovascular disease (CVD). Whether such alterations arise in individuals with a perturbed lipid profile
Concise Total Syntheses of (+)-Brefeldin A, Diastereomers and Analogs and Their Biological Activity
Dr. Mikhail K. Klychnikov et.al.,
Chemistry?A European Journal , 1 (2023)
Antonio Riva et al.
Frontiers in physiology, 12, 632502-632502 (2021-03-30)
Immunoregulatory checkpoint receptors (CR) contribute to the profound immunoparesis observed in alcohol-related liver disease (ALD) and in vitro neutralization of inhibitory-CRs TIM3/PD1 on anti-bacterial T-cells can rescue innate and adaptive anti-bacterial immunity. Recently described soluble-CR forms can modulate immunity in
Marco Lepore et al.
Nature communications, 5, 3866-3866 (2014-05-17)
Mucosal-associated invariant T (MAIT) cells are abundant in humans and recognize conserved bacterial antigens derived from riboflavin precursors, presented by the non-polymorphic MHC class I-like molecule MR1. Here we show that human MAIT cells are remarkably oligoclonal in both the
資料
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
CRISPRゲノム編集における相同組み換え修復(HDR)制御については、さまざまな細胞種でCRISPRによるHDRの効率を高める低分子が特定されています。