Merck
I3909
Sigma-Aldrich
イオノマイシン カルシウム塩
Ready Made Solution, from Streptomyces conglobatus, 1 mM in DMSO
別名:
カルシウムイオノフォアイオノマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H70CaO9
分子量:
747.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Streptomyces conglobatus
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
シェルフライフ
2 yr
保管条件
(Tightly closed. )
濃度
1 mM in DMSO
colorless
mp
18.4 °C
溶解性
DMSO: 1 mM
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCC(=O)O[Ca]OC(=CC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C1)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
InChI Key
WKRWUYKLUMMAKG-WYGBAUISSA-L
詳細
イオノマイシンは、一般的に細菌Streptomyces conglobatusが生成するカルシウムイオノフォアです。細胞膜を越えてカルシウムイオンを輸送するのに役立ちます。カルシウムシグナル伝達、および細胞の活性化、分泌、増殖、アポトーシスなどのさまざまな生物学的プロセスにおけるその役割を研究するための強力なツールです。
イオノマイシンは、細胞内カルシウム濃度の迅速かつ制御された増加を誘導するために、細胞生物学の実験で一般的に使用されます。これにより、酵素の活性化、ホルモンの放出、遺伝子発現の変化など、カルシウムシグナル伝達経路の下流の影響を研究できます。イオノマイシンは、細胞死、免疫細胞の活性化、筋肉の収縮などの特定の細胞プロセスにおけるカルシウムの役割を検討するためにも使用されます。たとえば、イオノマイシンは、がん細胞のアポトーシスの誘導、T細胞活性化の研究、筋収縮におけるカルシウムの役割の研究に使用できます。
アプリケーション
イオノマイシンは以下に使用されます:
  • カルシウムシグナル伝達とさまざまな生物学的プロセスにおけるその役割の研究
  • 細胞内カルシウム濃度、カルシウム依存性酵素、およびカルシウム流入によって引き起こされる細胞反応の研究
  • 細胞生物学実験における細胞内カルシウム濃度の迅速かつ制御された増加の誘導
  • 蛍光カルシウム指示薬やプロテインキナーゼ活性化因子などの他の物質と組み合わせた、特定の細胞機構およびシグナル伝達経路の解明
イオノマイシンは以下で使用されています:
  • 中枢脱髄の誘発
  • 副腎のウシTREK-1チャネルの阻害
  • 成熟ヒトB細胞の細胞分裂の調節
生物化学的/生理学的作用
イオノマイシンはPb2+およびCa2+に結合するイオノフォア抗生物質であり、両方のカチオンの有効な可動性担体となります。
作用機序:生体膜を通過するカルシウムイオン(Ca2+)の移動を促進
抗菌スペクトル:グラム陽性菌に対して活性を有する
イオノマイシンはPb2+およびCa2+に結合するイオノフォア抗生物質であり、両方のカチオンの有効な可動性担体となります。イオノマイシンは、A23187よりもCa2+の可動性イオン担体として有効です。イオノマイシンは非蛍光性です。イオノマイシンは、生体膜を通るCa2+の輸送を調べるのに使用され、胚性皮質ニューロンのアポトーシス変性を誘発します。
特徴および利点
  • すぐ使用できる溶液で必要な準備時間を短縮
  • カルシウムシグナル伝達とさまざまな生物学的プロセスにおけるその役割を研究するための効率的な選択肢
  • 細胞内カルシウム濃度の迅速かつ制御された操作が可能
  • 汎用性があり、細胞生物学研究で広く使用
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
I3909-1ML-PW:
I3909-VAR:
I3909-BULK:
I3909-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K M Kim et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 148(6), 1797-1803 (1992-03-15)
The growth of a human B lymphoma cell line B104, an experimental model for mature B cells, was inhibited by ionomycin but not 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Ionomycin inhibited B104 cells from entering into the M phase of the cell cycle without
K J Smith et al.
Brain : a journal of neurology, 117 ( Pt 6), 1351-1356 (1994-12-01)
The effects of injecting the calcium-selective ionophore, ionomycin, into myelinated tracts in the dorsal columns of adult rat spinal cords were examined electron microscopically. In vivo, ionomycin induced a primary vesicular demyelination, together with a variable degree of axonal degeneration
John J Enyeart et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 301(3), C619-C629 (2011-05-27)
Bovine adrenocortical cells express bTREK-1 K(+) (bovine KCNK2) channels that are inhibited by ANG II through a Gq-coupled receptor by separate Ca(2+) and ATP hydrolysis-dependent signaling pathways. Whole cell and single patch clamp recording from adrenal zona fasciculata (AZF) cells
Thorsten Schäfer et al.
Allergy, 65(10), 1242-1255 (2010-03-27)
Mast cells are secretory immune cells whose degranulation can provoke acute allergic reactions. It is presently unclear, however, whether an individual mast cell can repeatedly degranulate or turns dysfunctional after a single antigen stimulus. This work thus aims to better
Shakti Singh et al.
PLoS pathogens, 15(8), e1007460-e1007460 (2019-08-06)
Candida auris is an emerging, multi-drug resistant, health care-associated fungal pathogen. Its predominant prevalence in hospitals and nursing homes indicates its ability to adhere to and colonize the skin, or persist in an environment outside the host-a trait unique from
資料
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).