Merck
P1585
Sigma-Aldrich
ホルボール 12-ミリスタート 13-アセタート
for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC)
別名:
NF-κB活性化因子, PKC活性化因子, PMA, ハズ油, プロテインキナーゼC活性化因子, ホルボールエステル, 12-O-テトラデカイルホルボール 13-アセテート, 4β,9α,12β,13α,20-ペンタヒドロキシチグリア-1,6-ジエン-3-オン 12-テトラデカノエート 13-アセテート, TPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H56O8
CAS番号:
分子量:
616.83
Beilstein:
2407201
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
(Lyophilisate)
分子量
616.83  g/mol
保管条件
protect from light
溶解性
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.)
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI Key
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PMA(ホルボール 12-ミリステート 13-アセテート)は、タンパク質キナーゼ C(PKC)のアクチベーターであり、発癌促進剤として知られています。PMA はまた、染色体異常誘発活性(クロモソーム破壊)を示します。
ホルボール12-ミリスチン酸13-アセテート(PMA)は、PLD1(ホスホリパーゼD1)の活性を誘導できますが、PLD2(ホスホリパーゼD2)の活性は誘導できません。
PMAは、プロテインキナーゼC(PKC)シグナル伝達経路を通って以下に関与する発がんプロモーターです:
  • 遺伝子転写
  • 細胞増殖
  • 細胞分化
  • プログラム細胞死
  • 免疫経路
  • 受容体脱感作
ホルボール12-ミリスチン酸13-アセテートは以下の研究に使用されます:
  • 増殖因子
  • ホルモン
  • 細胞の増殖と分化のサイトカイン媒介性調節
アプリケーション
PMAは以下の用途に使用されています:
  • 細胞内サイトカインの検出のため
  • CellROX酸化的ストレスアッセイのため
  • ジペプチジルペプチダーゼ9(DPP9)再分配を調べるためのHuh7細胞刺激のため
  • 慢性リンパ球性白血病(CLL)のB細胞受容体(BCR)刺激の陽性対照として
  • マクロファージへの単球(THP -1)の分化のため
以下に適しています
  • 分子生物学研究のスタンダード
  • 癌プロモーターの解析研究
  • 細胞増殖の促進
生物化学的/生理学的作用
強力な発がんプロモーター、プロテインキナーゼC(PKC)をin vivoおよびin vitroで活性化
特徴および利点
  • Jurkat細胞のinterleukin 2産生を刺激
  • T細胞を刺激
  • プロテインキナーゼC(PKC)活性化因子
  • NF-κB活性化因子
  • 細胞増殖を促進
  • 発がんプロモーターの分析的研究に使用
  • 分子生物学グレード
注意
感光性です。遮光してください。
アナリシスノート
  • Jurkat細胞のinterleukin 2産生を刺激
  • T細胞を刺激
  • プロテインキナーゼC(PKC)活性化因子
  • NF-κB活性化因子
  • 細胞増殖を促進
  • 発がんプロモーターの分析的研究に使用
  • 分子生物学グレード
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1585-1MG-PW:
P1585-5MG-PW:
P1585-25MG-PW:
P1585-25MG:
P1585-10MG-PW:
P1585-BULK:
P1585-VAR:
P1585-1MG:
P1585-10MG:
P1585-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of a potential biomarker for FABP4 inhibition: the power of lipidomics in preclinical drug testing
Suhre K, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 16(5), 467-475 (2011)
Biological properties and measurement of phospholipase D activation by ADP-ribosylation factor (ARF)
Cockcroft S, et al.
Methods in Enzymology, 329, 355-372 (2001)
Proteomic analysis of B-cell receptor signaling in chronic lymphocytic leukaemia reveals a possible role for kininogen
Kashuba E, et al.
Journal of Proteomics, 91(2), 478-485 (2013)
The immune responses of central and effector memory BCG-specific CD4+ T cells in BCG-vaccinated PPD+ donors were modulated by Treg cells
Li L, et al.
Immunobiology, 216(4), 477-484 (2011)
Tumour promoter phorbol-12-myristate-13-acetate induces chromosomal damage via indirect action.
I Emerit et al.
Nature, 293(5828), 144-146 (1981-09-10)
関連コンテンツ
T-cell activation is normally triggered by the interaction of a cell surface receptor to its specific ligand molecule