Merck
P8139
Sigma-Aldrich
ホルボール 12-ミリスタート 13-アセタート
≥99% (TLC), film or powder, PKC activator
別名:
12-O-テトラデカイルホルボール 13-アセテート, 4β,9α,12β,13α,20-ペンタヒドロキシチグリア-1,6-ジエン-3-オン 12-テトラデカノエート 13-アセテート, PMA, TPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H56O8
CAS番号:
分子量:
616.83
Beilstein:
2407201
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ホルボール 12-ミリスタート 13-アセタート, ≥99% (TLC), film or powder
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
film or powder
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI Key
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions. DMSO solutions can be stored dark at -20 °C for at least six months.
ホルボール 12-ミリステート 13-アセテートは、ホルボールエステルです。癌プロモーターとして作用し、遺伝子転写、細胞増殖、分化、プログラム細胞死、免疫経路、およびタンパク質キナーゼ C(PKC)を介した受容体脱感作に関与します。ホルボール 12-ミリステート 13-アセテートはまた、成長因子、ホルモン、およびサイトカインを介した、細胞増殖および分化調節用のモデル試薬でもあります。
ホルボール12-ミリスチンテート13-アセテート(PMA)は高い炎症特性を示します。PMAは、プロテインキナーゼC(PKC)活性を刺激します。PMAは、プロテアーゼ、サイトカイン、NADPHオキシダーゼの放出を誘発し、組織損傷やヒスタミン産生を引き起こし、血管リモデリング、発赤、発熱、腫瘍促進を増進させます。さらに、活性酸素種(ROS)の産生を増強し、ROSの解毒に関与する酵素を減少させます。PMAは、また、基底値のスーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼも阻害します。
アプリケーション
ホルボール12-ミリステート13-アセテートは以下の用途で使用されています:
  • THP-1単球のマクロファージへの分化を誘導するため。
  • 末梢血リンパ球の増殖を刺激するため。
  • 呼吸バーストを誘発し、HL-60細胞由来の好中球様細胞からの超微弱光子放出(UPE)の発生を促進するため。
  • イオノマイシンカルシウム塩と結合してT細胞の活性化を刺激するため。
  • 脾臓細胞、静止リンパ球および胎児胸腺細胞を含むさまざまな細胞を刺激するため。
  • 細胞内におけるPKC(プロテインキナーゼC)活性化のため。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPKCのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
注意
光に不安定です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8139-25MG:
P8139-5MG:
P8139-1MG-PW:
P8139-10MG:
P8139-1MG:
P8139-10MG-PW:
P8139-BULK:
P8139-25MG-PW:
P8139-VAR:
P8139-5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optical spectral analysis of ultra-weak photon emission from tissue culture and yeast cells
Nerudova M, et al.
Journal of Separation Science, 9450, 162-168 (2015)
Liwang Liu et al.
Journal of biophotonics, 12(8), e201900045-e201900045 (2019-05-31)
Advances in microscopy with new visualization possibilities often bring dramatic progress to our understanding of the intriguing cellular machinery. Picosecond optoacoustic micro-spectroscopy is an optical technique based on ultrafast pump-probe generation and detection of hypersound on time durations of picoseconds
Rejection of H-Y disparate skin grafts by monospecific CD4+ Th1 and Th2 cells: no requirement for CD8+ T cells or B cells.
Zelenika D, et al.
Journal of Immunology, 161, 1868-1868 (1998)
Phorbol 12-myristate 13-acetate up-regulates the transcription of MUC2 intestinal mucin via Ras, ERK, and NF-kappa B.
Lee HW et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277, 32624-32624 (2002)
Arginine and glutamine supplementation to culture media improves the performance of various channel catfish immune cells
Pohlenz C, et al.
Journal of Separation Science, 32(5), 762-768 (2012)
資料
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
関連コンテンツ
タンパク質パスウェイの解析は、創薬研究と医薬品開発の基本の一つです。ケミカルライブラリースクリーニング、タンパク質・酵素活性の調査、タンパク質パスウェイの低分子による調節など、タンパク質パスウェイの解析について紹介します。
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.