アッセイ
≥90% (HPLC)
品質水準
形状
solution
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
clear colorless to slight yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
InChI Key
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
Mobile ion carrier for Ca2+.
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Takei, N., and Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M., and Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407951-1MG:
試験成績書(COA)