色
yellow
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNc1ccc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(=O)O[Ca]OC(=O)c6c(NC)ccc7oc(C[C@H]8O[C@@]9(CC[C@H]8C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]9C)[C@H](C)C(=O)c%10ccc[nH]%10)nc67
InChI
1S/2C29H37N3O6.Ca/c2*1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;/h2*6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);/q;;+2/p-2/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29?;15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+;/m11./s1
InChI Key
LAQWEYASNNRUGY-PLYBNSMSSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C9275-VAR:
C9275-5MG:4548174008447
C9275-1MG:4548174008430
C9275-1MG-PW:
C9275-5MG-PW:
C9275-50MG:
I-0091:
C9275-10MG:
C9275-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)