安全性情報
L0770
Sigma-Aldrich
エンドウPisum sativum(エンドウマメ)由来レクチン
FITC conjugate, lyophilized powder
別名:
Pisum sativum由来アグルチニン, PSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
結合体
FITC conjugate
品質水準
形状
lyophilized powder
有効性
<20 μg per mL agglutination activity
組成
Protein, ≥95% biuret
標識化の程度
2-4 mol FITC per mol protein (Lowry).
不純物
salt, free
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エンドウPisum sativum(エンドウマメ)由来のレクチンは、約48 kDaである、四量体型糖タンパクです。本化合物はエンドウマメから単離されます。Pisum sativumアグルチニンは、α-D-グルコースおよびα-D-マンノースに特異的です。
アプリケーション
エンドウPisum sativum(エンドウマメ)由来のレクチンは、先体の状態および精子の生存能の判定、ならびに精子の先体反応(AR)パターンの評価に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
エンドウPisum sativum(エンドウマメ)由来のレクチンは、抗肝がん作用およびコンカナバリンA(Con A)のようなリンパ球に対する分裂促進性を有しています。
PSAは血液型特異的ではありませんが、末端α-D-マンノシル基に対し親和性を示します。 PSAはコンカナバリンAに類似したマイトジェンです。
調製ノート
コンジュゲートはアフィニティ精製レクチンから作製されています。
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L0770-2MG:
L0770-VAR:
L0770-2MG-PW:
L0770-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The biological significance of phospholipase C beta 1 gene mutation in mouse sperm in the acrosome reaction, fertilization, and embryo development.
Choi D, et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 18(5), 305-310 (2001)
Gediendson Ribeiro de Araujo et al.
Animal reproduction science, 163, 56-62 (2015-11-04)
We evaluated the capacity of ocelot and oncilla spermatozoa to bind to the perivitelline membranes (PVMs) of hen eggs in a sperm binding assay (S-PVM). In addition, a device that improves the standardization of the assay was developed. The number
L S Castro et al.
Journal of animal science and biotechnology, 7, 17-17 (2016-03-08)
In order to improve the efficiency of bovine sperm cryopreservation process, it is important to understand how spermatozoa respond to differences in temperature as well as the ability to recover its own metabolism. The combination between flow cytometry approach and
In vitro and in vivo comparison of egg yolk-based and soybean lecithin-based extenders for cryopreservation of bovine semen
Aires VA, et al.
Theriogenology, 60(2), 269-279 (2003)
Lectin of Concanavalin A as an anti-hepatoma therapeutic agent
Lei HY and Chang CP
Journal of Biomedical Science, 16(1), 10-10 (2009)
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.