フォーム
salt-free, lyophilized powder
有効性
<10 μg per mL agglutination activity (with erythryocytes)
組成
Protein, ≥80% biuret
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
PHAは、分裂促進活性は低くエリスロアグルチニン活性が高いエリスロアグルチニン(PHA-E)と、分裂促進活性とロイコ凝集活性は高くエリスロ凝集活性が非常に低いロイコアグルチニン(PHA-L)という2つの分子種で構成されています。
PHA-Eは血液型特異的ではなく、凝集反応は特定のオリゴ糖によって阻害されることがあります。PHA-Pは、エリスロアグルチニンとロイコアグルチニンを分離・精製する前のたんぱく質形態のPHAです。PHA-Mはムコたんぱく形態です。共役は対応する精製レクチンから調製されます。
PHA-Eは血液型特異的ではなく、凝集反応は特定のオリゴ糖によって阻害されることがあります。PHA-Pは、エリスロアグルチニンとロイコアグルチニンを分離・精製する前のたんぱく質形態のPHAです。PHA-Mはムコたんぱく形態です。共役は対応する精製レクチンから調製されます。
品質
白血球凝集について試験済みです。
調製ノート
Leavitt法の変法で精製しました。
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液を段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球(2%、PBS、pH 6.8)またはヒト白血球(生理食塩水1 mLあたり107個)のいずれかの懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8629-BULK:
L8629-2MG:
L8629-5MG-PW:
L8629-VAR:
L8629-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cell reports, 29(9), 2917-2928 (2019-11-28)
Increased tolerance of Plasmodium falciparum to front-line artemisinin antimalarials (ARTs) is associated with mutations in Kelch13 (K13), although the precise role of K13 remains unclear. Here, we show that K13 mutations result in decreased expression of this protein, while mislocalization
The Journal of biological chemistry, 252(9), 2961-2966 (1977-05-10)
Affinity-purified phytohemagglutinin from red kidney bean resolves into five isolectins by SP-Sephadex ion exchange chromatography. Recoveries ranging from 30 to 130 mg of protein for each isolectin are easily achieved. The isolectins have similar amino acid compositions which differ only
NPJ precision oncology, 5(1), 93-93 (2021-10-29)
Glioblastoma is the most malignant primary brain tumor and is still in need of effective medical treatment. We isolated patient-derived glioblastoma cells showing high GD2 antigen expression representing a potential target for CAR T strategy. Data highlighted a robust GD2
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 33(7), 930-935 (2003-07-16)
Atopy is closely associated with the cellular T helper type-2 (Th2) phenotype, that is dominated by the pleiotrophic cytokine IL-4. The cellular source of IL-4 has yet to be determined, although basophils have been proposed. Eosinophils and mast cells are
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.