Merck
11082132001
Roche
フィトヘマアグルチニン-M (PHA-M)
from Phaseolus vulgaris
別名:
PHA-M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
品質水準
無菌性
non-sterile; 0.2 μm filtered
フォーム
lyophilized
包装
pkg of 20 mg
メーカー/製品名
Roche
アプリケーション
hematology
保管温度
2-8°C
詳細
フィトヘマグルチニン(PHA)、赤インゲンマメ由来のレクチン抽出物。PHAは、それぞれが非共有結合力によって結び付けられたテトラマーである、(L4E0、L3E1、L2E2、L1E3、L0E4)という5つのイソレクチンから成ります。サブユニットL(白血球反応性)はリンパ球の表面受容体に高い親和性を有しますが、赤血球にはほとんど親和性を有しません。イソレクチンがマイトジェン特性を有するのはこのためです。E(赤血球反応性)は赤血球凝集特性の原因になっています。
アプリケーション
フィトヘマアグルチニン(PHA)は、リンパ球の培養において細胞の増殖を刺激するのに用いられる強力なマイトジェンです。
フィトヘマグルチニン-M(PHA-M)は、ジャーカット細胞および初代培養細胞の活性化に使用されています。また、本化合物は多形核血球(PMBC)の治療に使用されています
生物化学的/生理学的作用
フィトヘマアグルチニン(PHA)は、マイトジェン活性と強力な細胞凝集活性を有します。これはT-細胞膜に結合し、細胞分裂と代謝活性を刺激します。PHAは細胞膜間の密接な接触を刺激する能力を有します。
規格
生物活性:ヒト末梢血リンパ球でのDNA合成刺激性(BrdU取り込み)は<10 μg/mlで最大。
調製ノート
作用濃度: 2~10 μg/ml
末梢血リンパ球刺激用には約2~10 μg/ml
保存条件(標準溶液):もどした溶液は、2~8°Cでは2週間、-15~-25°Cのアリコート中に保存したときは数カ月安定です。
再構成
PHA-Mは2回蒸留した滅菌水中でもどす必要があります(最終濃度:2~10 mg/ml)。培地またはPBS (りん酸緩衝生理食塩水)を用いたさらなる希釈。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
TRIM28 promotes HIV-1 latency by SUMOylating CDK9 and inhibiting P-TEFb
Ma X, et al.
eLife, 8, e42426-e42426 (2019)
Gilles Darcis et al.
Cell reports, 30(7), 2284-2296 (2020-02-23)
The HIV latent reservoir forms the major hurdle to an HIV cure. The discovery of CD32 as marker of this reservoir has aroused much interest, but subsequent reports have challenged this finding. Here, we observe a positive correlation between the
Polyfunctional Melan-A-specific tumor-reactive CD8+ T cells elicited by dacarbazine treatment before peptide-vaccination depends on AKT activation sustained by ICOS
Ornella Franzese
Oncoimmunology, 5(5), e1114203-e1114203 (2016)
Julia Kölle et al.
iScience, 25(6), 104440-104440 (2022-06-17)
The cytokine interleukin-3 (IL-3) acts on early hematopoietic precursor cells. In humans, Treg cells secrete IL-3 and repress inflammatory cells except for basophils. The present study aims to elucidate the contribution of IL-3 in the development and the course of
Tania Del Rivero et al.
Frontiers in immunology, 13, 977809-977809 (2022-12-16)
Extracellular vesicles isolated from human amniotic fluid (AF-EVs) have previously been found to modulate inflammation and macrophage infiltration in a mouse model. However, the effects of acellular amniotic fluid (acAF) or AF-EVs on the T-Cell immune response have not been