無菌性
aseptically processed
品質水準
タイプ
Type IV-S
製品種目
BioReagent
形状
lyophilized powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
salt (Contains buffer salts and NaCl)
溶解性
PBS: 5 mg/mL, slightly hazy
H2O: soluble, slightly hazy
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
コンカナバリン A は、その構造にβ-シートのみを含むタンパク質であり、マメ科のレクチンファミリーに属します。
アプリケーション
Canavalia ensiformis(ジャックビーン)由来のコンカナバリン A は、以下のことに使用されています:
- in vitro細胞増殖アッセイおよび細胞サイクル評価
- リンパ球の増殖
- 脾細胞の培養
生物化学的/生理学的作用
コンカナバリン A は、急性肝炎を刺激し、T 細胞マイトジェンとして機能することが知られています。オートファジーの誘導による、肝細胞癌への阻害効果を持っています。
Con Aは、血液型に特異的ではないものの、末端のα-D-マンノシル残基およびα-D-グルコシル基に対する親和性を有しています。活性化には、Ca2+イオンおよびMn2+イオンが必要です。Con Aは、pH 5.6以下で解離して二量体になります。Con AはpH 5.8~pH 7.0では四量体として存在し、pH 7.0を超えると、高次凝集体が形成されます。Con Aは、その凝集度に依存した分裂促進活性を示します。スクシニル化されると、高活性な二量体となり、pH 5.6を超えても二量体は維持されます。
アナリシスノート
リンパ球形質転換アッセイは、細胞培養アプリケーションの適合性を調べるために使用されます。この製品のマイトジェン活性は、ブロモデオキシウリジンの取り込みによって評価され、≤75 ug レクチン/mL 以下の培地におけるピーク取り込みが観察されます。
報告されているように、凝集活性は ug/mL の単位で表し、Ca2+ および Mn2+を含むリン酸緩衝食塩水、pH 6.8 に溶解した 1 mg/mL 溶液の段階希釈によって測定されます。この活性は、25°C、1 時間のインキュベート後に、2%のヒト赤血球懸濁液を凝集させる最も低い濃度です。
報告されているように、凝集活性は ug/mL の単位で表し、Ca2+ および Mn2+を含むリン酸緩衝食塩水、pH 6.8 に溶解した 1 mg/mL 溶液の段階希釈によって測定されます。この活性は、25°C、1 時間のインキュベート後に、2%のヒト赤血球懸濁液を凝集させる最も低い濃度です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C5275-5MG:
C5275PROC:
C5275-VAR:
C5275-PH:
C5275-BULK:
C5275-5MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amyloid fibrils formation and amorphous aggregation in concanavalin A
Biophysical Chemistry, 125(1), 184-190 (2007)
Evaluation of immune functions in captive immature loggerhead sea turtles (Caretta caretta)
Veterinary Immunology and Immunopathology, 156(1-2), 43-53 (2013)
The Journal of clinical investigation, 130(6), 3051-3068 (2020-03-07)
PD-1 expression is a hallmark of both early antigen-specific T cell activation and later chronic stimulation, suggesting key roles in both naive T cell priming and memory T cell responses. Although significant similarities exist between T cells and NK cells
Effect of Varying Proportions of Lignin and Cellulose Supplements on Immune Function and Lymphoid Organs of Layer Poultry (Gallus gallus)
The journal of poultry science, 0180032-0180032 (2018)
Effect of Tapentadol on Splenic Cytokine Production in Mice
Anesthesia and Analgesia, 124(3), 986-995 (2017)