詳細
コンカナバリンAは Canavalia ensiformis (タチナタマメ)から単離されました。ドーム様構造を持つマイトジェンレクチンであり、四量体タンパク質です。
アプリケーション
Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来のコンカナバリンAは、以下の用途に使用されています:
- フィッシャーラット甲状腺(FRT)上皮の共標識(104)
- Cre条件付きatg7ノックアウトマウスにおける自己免疫性肝炎の誘発(105)
- アビジンまたはストレプトアビジン検出システム併用下におけるα-D-マンノース、α-D-グルコースを含む糖タンパク質の検出(106)
生物化学的/生理学的作用
糖酵素に結合したコンカナバリンA(Con A)は幅広い用途があり、高血糖下で解離できます。 Con Aは肝臓の炎症を誘発します。 マクロファージを刺激し、サイトカイン産生を促進します。 Con Aはまた、抗肝癌効果を示し、癌を治療するためのワクチンとして効果的に使用できます。
Con Aは、血液型に特異的ではないものの、末端のα-D-マンノシル残基およびα-D-グリコシル残基に対する親和性を有しています。活性化には、Ca2+イオンおよびMn2+イオンが必要です。Con Aは、pH 5.6以下で解離して二量体になります。pH 5.8とpH 7.0の間では、Con Aは四量体として存在し、pH 7.0を超えると、高次凝集体が形成されます。Con Aは、その凝集度に依存した分裂促進活性を示します。スクシニル化されると、高活性な二量体となり、pH 5.6を超えても二量体は維持されます。
包装
容量はタンパク質含量に基づきます。
物理的形状
クエン酸ナトリウム含有
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8、Ca2+およびMn2+を含有)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
適用法令
Jan Code
C2272-PH:
C2272-10MG:
C2272-VAR:
C2272PROC:
C2272-10MG-PW:
C2272-2MG-PW:
C2272-BULK:
C2272-BULK-N:
C2272-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
PloS one, 16(6), e0253265-e0253265 (2021-06-18)
A therapeutic vaccine that induces lasting control of HIV infection could eliminate the need for lifelong adherence to antiretroviral therapy. This study investigated a therapeutic DNA vaccine delivered with a single adjuvant or a novel combination of adjuvants to augment
Concanavalin A: a useful ligand for glycoenzyme immobilization?a review
Enzyme and Microbial Technology, 13(4), 290-295 (1991)
PloS one, 16(11), e0259846-e0259846 (2021-11-17)
Epigenome research has employed various methods to identify the genomic location of proteins of interest, such as transcription factors and histone modifications. A recently established method called CUT&Tag uses a Protein-A Tn5 transposase fusion protein, which cuts the genome and
Structure and function of concanavalin A
Advances in Experimental Medicine and Biology, 55, 13-33 (1975)
Atg7 knockdown augments concanavalin A-induced acute hepatitis through an ROS-mediated p38/MAPK pathway
PLoS ONE, 11(3), e0149754-e0149754 (2016)