安全性情報
61760
Sigma-Aldrich
レクチン Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
lyophilized, ≥50% (GE), powder
別名:
Con A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
由来生物
Canavalia ensiformis
品質水準
フォーム
powder
品質
lyophilized
分子量
Mr ~53000
濃度
≥50% (GE)
テクニック
XRF: suitable
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Con Aは、血液型特異的ではなく、末端α-D-マンノシルおよびα-D-グリコシル残基に親和性があります。活性化には、Ca2+イオンとMn2+イオンが必要です。Con Aは、pH 5.6以下で二量体に解離します。pH 5.8~pH 7.0では、Con Aは四量体として存在し、pH 7.0以上ではさらに大きな凝集体を形成します。Con Aはマイトジェン活性を示し、この活性はCon Aの凝集度に依存します。スクシニル化により活性な二量体が生成し、pH 5.6以上でも二量体のまま残ります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
61760-BULK:
61760-VAR:
61760-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H. Bittiger and H.P. Schnebli, eds.
Concanavalin A as a Tool, 639-639 (1976)
Lectins in the isolation of receptors on lymphocytes.
J J Marchalonis
Methods in enzymology, 150, 463-477 (1987-01-01)
Dongxu Wang et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 144, 111576-111576 (2020-08-05)
Plant-derived dietary lectins have been reported to be involved in the pathogenesis of several inflammatory diseases, including hepatitis, inflammatory bowel disease, diabetes, and celiac disease. In this present study, we aimed to assess whether green tea polyphenols (GTPs) exerts protective