Merck
S4762
Sigma-Aldrich
ストレプトアビジン from Streptomyces avidinii
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
形状
essentially salt-free, lyophilized powder
品質水準
比活性
≥13 units/mg protein
分子量
~60 kDa
キャパシティ
4 mol/mol (Biotin)
アプリケーション
research pathology
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ストレプトアビジンという名称は、その供給源である細菌Streptomyces avidiniiおよび鶏卵卵白タンパク質アビジンに由来します。アビジンはビオチンに対し高い親和性を示します。アビジンと同様にストレプトアビジンの相同コア領域は配列の33%を共有し、共通の四量体構造を有します。ストレプトアビジンは結晶性四量体タンパク質で、分子量は4X15000 Daです。ストレプトアビジンは4分子のビオチンと結合します。ストレプトアビジンは炭水化物およびイオウ含有アミノ酸を欠きます。
ストレプトアビジンは、細菌Streptomyces avidiniiから分離される結晶性タンパク質であり、ビオチン結合能を有しています。ストレプトアビジンには、ビオチン様アビジンに対する4つの結合部位があり、4分子のビオチンと結合します。現在、ストレプトアビジンは新しいタンプのビオチン結合タンパク質とみなされています。
アプリケーション
Streptomyces avidinii由来のストレプトアビジンは、下記の用途で使用されています:
  • ワイヤーの機能化
  • ストレプトアビジン捕捉酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
  • 微小気泡の作成
調製ノート
アフィニティ-精製品。
免責事項
製品に同封された当社のカタログまたは他社の文書で特記しない限り、当社製品は研究専用であり、他の目的で使用することを意図したものではありません。他の目的には、無許可の商業的使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、またはすべての種類のヒトまたは動物への消費および使用が含まれますが、これに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4762-1MG-PW:
S4762-BULK:
S4762-1MG:
S4762-5MG-PW:
S4762-.1MG-PW:
S4762-5MG:
S4762-10MG-PW:
S4762-VAR:
S4762-.5MG-PW:
S4762-.1MG:
S4762-10MG:
S4762-.5MG:
S4762PROC:
S4762-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation and properties of streptavidin.
E A Bayer et al.
Methods in enzymology, 184, 80-89 (1990-01-01)
Viability of endothelial cells after ultrasound-mediated sonoporation: Influence of targeting, oscillation, and displacement of microbubbles
van R T, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 238, 197-211 (2016)
Biotinylated CdSe/ZnSe nanocrystals for specific fluorescent labeling.
Charvet N et al
Journal of Materials Chemistry, 14.17 , 2638-2642 (2004)
Zhihong Shen et al.
Analytical chemistry, 77(3), 797-805 (2005-02-01)
In this paper, we describe a novel nonlabeled biosensor with high diagnostic potential for rapid and sensitive detection of antigens in complex biological samples. The biosensor comprises a piezoimmunosensor (PZ) displaying a specially constructed recombinant antibody on its surface. The
A rapid streptavidin-capture ELISA specific for the detection of antibodies to feline foamy virus.
Winkler IG et al
Journal of Immunological Methods, 207(1), 69-77 (1997)