Merck
B4639
Sigma-Aldrich
ビオチン
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
別名:
D-ビオチン, Bios II, ビタミンB7, ビタミンH, 補酵素A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O3S
CAS番号:
分子量:
244.31
Beilstein:
86838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
分子量
Mw 244.31 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI Key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
また、ビオチンはビタミンB群と呼ばれています。本化合物は二環式化合物であり、分子量244.31Daです。ビオチンは哺乳類のカルボキシラーゼの重要な補因子として働きます。これは、遊離型および結合型プールの細胞内にあります。
アプリケーション
ビオチンは以下の用途に使用されています:
  • in vitro培養システムのM199培地サプリメント
  • 皮質オリゴデンドロサイト前駆体(OPC)の単離のためのSATO無血清培地の成分
  • de novo脂肪酸合成のための生化学的前駆体培養
  • 凝集培養培地の成分
生物化学的/生理学的作用
アミノ酸代謝、エネルギー代謝および脂肪酸合成にとって重要な必須ビタミン。必須ビタミンは、4つの哺乳動物カルボキシラーゼファミリーに属する補欠分子族であり、二酸化炭素の結合および移動を促進します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4639-100MG:
B4639-BULK:
B4639-VAR:
B4639-500MG:
B4639-5G:
B4639-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ビオチン
SAFC
RES1052B-B7
ビオチン
ビオチン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1233
ビオチン
ビオチン certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91827
ビオチン
Encyclopedia of dietary supplements (2010)
Real-time in vivo green fluorescent protein imaging of a murine leishmaniasis model as a new tool for Leishmania vaccine and drug discovery
Mehta S R, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 15(12), 1764-1770 (2008)
Preparation of rat brain aggregate cultures for neuron and glia development studies
Koito H and Li J
Journal of Visualized Experiments, 31 (2009)
Biochemical precursor effects on the fatty acid production in cell suspension cultures of Theobroma cacao L.
Parra O, et al.
Plant Physiology and Biochemistry, 111, 59-66 (2017)
Convergent functional genomics of oligodendrocyte differentiation identifies multiple autoinhibitory signaling circuits
Gobert R P, et al.
Molecular and cellular biology, 29(6), 1538-1553 (2009)
資料
Importance and uses of biotin in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures