Merck
N0636
Sigma-Aldrich
ニコチンアミド
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
ナイアシンアミド, ニコチン酸アミド, ビタミンB3, ビタミンPP, ピリジン-3-カルボン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
383619
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
分子量
Mw 122.12 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
white
mp
128-131 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニコチンアミド(NAM)はビタミンBファミリーに属し、ビタミンB3のアミド型に該当します。NAMは食品中に存在し、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)およびニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)の構成成分です。トリプトファンは肝臓でのNAM合成における前駆体です。NAMは、細胞代謝、酸化還元反応、ミトコンドリアの機能およびエネルギー生成を制御します。NAMは、ナチュラルキラー細胞の増殖および生存を促進します。NAMは、神経保護をもたらし、ニューロンの成熟を促進します。NAMは、血液脳関門を通過する能力を有し、また虚血性脳卒中および外傷性脳損傷における保護を提供すると考えられています。NAMは、アルツハイマー病、パーキンソン病、およびハンチントン病において、治療効果を引き出すと考えられています。
アプリケーション
ニコチンアミドは、腸幹細胞のオルガノイド培養、食道扁平上皮癌(ESCC)、膵癌オルガノイド、および膵臓前駆体誘発における培地サプリメントとして使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ニコチンアミドは、ビタミンB3とPARPインヒビターのアミド誘導体です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N0636-BULK:
N0636-500G:
N0636-VAR:
N0636-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Human Organoids Share Structural and Genetic Features with Primary Pancreatic Adenocarcinoma Tumors
Romero-Calvo I, et al.
Molecular Cancer Research, molcanres-molca0531 (2018)
Nicotinamide, a form of vitamin B3, promotes expansion of natural killer cells that display increased in vivo survival and cytotoxic activity
Frei GM, et al.
Blood, 118, 4035-4035 (2011)
Three-dimensional organoids reveal therapy resistance of esophageal and oropharyngeal squamous cell carcinoma cells
Kijima T, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 7(1), 73-91 (2019)
The influence of nicotinamide on health and disease in the central nervous system
Fricker RA, et al.
International Journal of Tryptophan Research : IJTR, 11, 1178646918776658-1178646918776658 (2018)
Rapid prototyping of a multilayer microphysiological system for primary human intestinal epithelial culture
Hosic S, et al.
bioRxiv, 400721-400721 (2018)
資料
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.