Merck
G9145
Sigma-Aldrich
[ロイシン15]-ガストリンI、ヒト
≥95% (HPLC)
別名:
[ロイシン15]-HG-17, LHG-17, [15-ロイシン]-ガストリンI、ヒトヘプタデカペプチド, [18-ピログルタミン酸、32-ロイシン]-ビッグガストリンI-(18-34)-ペプチドアミド、ヒト, [ロイシン15]-ガストリンI、ヒト, [ロイシン15]-ガストリンIヘプタデカペプチド, [ロイシン15]-リトルガストリンI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C98H126N20O31
CAS番号:
分子量:
2080.16
Beilstein:
5227423
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C3CCCN3C(=O)CNC(=O)C4CCC(=O)N4)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NCC(=O)NC(Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C98H126N20O31/c1-49(2)38-68(115-96(147)72(43-55-46-101-60-19-12-10-17-58(55)60)117-98(149)74-20-13-37-118(74)77(122)48-103-86(137)61-25-31-75(120)105-61)93(144)111-66(30-36-82(131)132)92(143)110-65(29-35-81(129)130)91(142)109-64(28-34-80(127)128)90(141)108-63(27-33-79(125)126)89(140)107-62(26-32-78(123)124)88(139)104-51(5)85(136)113-70(41-53-21-23-56(119)24-22-53)87(138)102-47-76(121)106-71(42-54-45-100-59-18-11-9-16-57(54)59)95(146)114-69(39-50(3)4)94(145)116-73(44-83(133)134)97(148)112-67(84(99)135)40-52-14-7-6-8-15-52/h6-12,14-19,21-24,45-46,49-51,61-74,100-101,119H,13,20,25-44,47-48H2,1-5H3,(H2,99,135)(H,102,138)(H,103,137)(H,104,139)(H,105,120)(H,106,121)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,143)(H,111,144)(H,112,148)(H,113,136)(H,114,146)(H,115,147)(H,116,145)(H,117,149)(H,123,124)(H,125,126)(H,127,128)(H,129,130)(H,131,132)(H,133,134)
InChI Key
CMVMLPDUAGUTOC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GAST(2520)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Glp-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Leu-Asp-Phe-NH2
詳細
GAST遺伝子はヒトのタンパク質[Leu15]-ガストリンIをコード化しています。ヒト染色体では、遺伝子GASTは17q21.2に局在しています。胃幽門洞のG細胞は、[Leu15]-ガストリンIの前駆体であるプロガストリンを産生します。プロガストリンは、切断およびプロセッシングを受けてガストリンを生じ、これは胃腸上皮全体の栄養になります。ガストリンは消化器系の成長に必須であり、壁細胞による胃酸の産生を刺激します。ガストリンは、コレシストキニン(CCK)またはCCK-B受容体(CCK-BR)と呼ばれるGタンパク質共役受容体を介してその機能を発揮します。ガストリン放出は食物、特にタンパク質食により刺激され、非常に低いpHにより阻害されます。萎縮性胃炎、Helicobacter pylori(ヘリコバクター・ピロリ)感染およびプロトンポンプ阻害剤の長期投与感染は、ガストリンの過剰発現の要因となる場合があります。胃腺がんは、高レベルのガストリンを示します。
アプリケーション
ガストリンは、以下の目的で使用されています:
  • 腸管培養を確立する培地へのサプリメントとして
  • 、標準Dulbeccoの改変Eagle培地(DMEM)へのサプリメントとして、陰窩の成長を確立するためのヒトminigut培地
生物化学的/生理学的作用
ガストリンIのアナログです。完全な生物活性を有し、水溶液中の安定性が改善されています。急速な酸化によって生物活性の消失をまねくMet15がLeu15に置換されています。
その他情報
0.1% TFA水溶液から凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9145-.1MG-PW:
G9145-1MG-PW:
G9145-.5MG:
G9145-5MG:
G9145-BULK:
G9145-1MG:
G9145-VAR:
G9145-5MG-PW:
G9145-.5MG-PW:
G9145-.1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Establishment of human epithelial enteroids and colonoids from whole tissue and biopsy
Mahe MM, et al.
Journal of Visualized Experiments, (97), e52483-e52483 (2015)
D Chen et al.
Scandinavian journal of gastroenterology, 31(4), 404-410 (1996-04-01)
Gastrin is thought to stimulate growth of the pancreas via gastrin/cholecystokinin (CCK)-B-type receptors. The aim of the present study was to examine the trophic response of the pancreas to exogenous gastrin or to hypergastrinemia of endogenous origin and to hypogastrinemia
Thrombin modifies growth, proliferation and apoptosis of human colon organoids: a protease-activated receptor 1-and protease-activated receptor 4-dependent mechanism
Sebert M, et al.
British Journal of Pharmacology, 175(18), 3656-3668 (2018)
Handbook of Biologically Active Peptides, 1219-1226 (2013)
L Moroder et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 364(2), 157-171 (1983-02-01)
Human little gastrin-I is known to exhibit a high tendency to air-oxidation of its methionine-15 residue to the corresponding S-oxide derivative, with concomitant loss of biological activity. Since its leucine-15 analog, even if fully biologically active, differs significantly from the
資料
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.