製品名
SB 202190, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
faintly yellow, to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
InChI Key
QHKYPYXTTXKZST-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MAPK14(1432)
詳細
SB202190は、NPC1欠損マウス由来の神経幹細胞の自己再生能力の強化を支援します。
アプリケーション
MCF7細胞5、マウスマクロファージ6およびHepG2細胞においてp38活性化を阻害するために、SB 202190が使用されました。7
SB 202190は以下に使用されています。
- レオウイルス感染の確立におけるp38マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)シグナル伝達の役割の調査。
- APC Min/+ マウスの結腸粘膜組織における腺がんの発生および進行に対する影響を調べるためのin vivo研究におけるp38α阻害剤。
- 基底前駆細胞を培養するための基本的なBC培地の構成成分。
- 正常な子宮内膜および子宮内膜腫瘍のオルガノイド培養のための培地の構成成分。
生物化学的/生理学的作用
SB 202190はp38 MAPキナ-ゼの高選択的かつ強力な細胞透過性のインヒビタ-です。SB 202190は活性キナ-ゼのATPポケットに結合し(リコンビナントヒトp38で測定した場合、Kd = 38 nM)するとともに、p38αおよびβアイソフォ-ムを選択的に阻害します。
特徴および利点
この化合物は、GlaxoSmithKlineが開発しました。その他の製薬化合物および承認薬物/薬物候補のリストを閲覧するためにはここをクリックして、ください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のMAPKのページに収載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください。
法的情報
GlaxoSmithKlineの同意を得て、研究目的として販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7067-5MG:
S7067-BULK:
S7067-VAR:
S7067-25MG:
S7067-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Uncoupling p38? nuclear and cytoplasmic functions and identification of two p38? phosphorylation sites on ?-catenin: implications for the Wnt signaling pathway in CRC models
Journal of Separation Science, 13(1), 223-223 (2023)
NPC1 gene deficiency leads to lack of neural stem cell self-renewal and abnormal differentiation through activation of p38 mitogen-activated protein kinase signaling
Journal of Separation Science, 24(2), 292-298 (2006)
Protocol for generating airway organoids from 2D air liquid interface-differentiated nasal epithelia for use in a functional CFTR assay
STAR protocols, 4(3), 102337-102337 (2023)
The Journal of biological chemistry, 286(38), 33335-33344 (2011-08-11)
Mer tyrosine kinase (MerTK) is an integral membrane protein that is preferentially expressed by phagocytic cells, where it promotes efferocytosis and inhibits inflammatory signaling. Proteolytic cleavage of MerTK at an unidentified site leads to shedding of its soluble ectodomain (soluble
PLoS pathogens, 16(4), e1008498-e1008498 (2020-04-14)
We investigated the role of the inflammasome effector caspases-1 and -11 during Salmonella enterica serovar Typhimurium infection of murine intestinal epithelial cells (IECs). Salmonella burdens were significantly greater in the intestines of caspase-1/11 deficient (Casp1/11-/-), Casp1-/- and Casp11-/- mice, as