安全性情報
S0292
Sigma-Aldrich
シリマリン
flavonolignans
別名:
flavolignans
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.81
由来生物
plant (Silybum marianum)
品質水準
形状
powder
テクニック
toxicology assay: suitable
アプリケーション
microbiology
保管温度
−20°C
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3
InChI Key
SEBFKMXJBCUCAI-UHFFFAOYSA-N
詳細
シリマリンは、オオアザミ(Silybum marianum)植物から得られるフラボノリグナンです。
アプリケーション
シリマリンは以下の研究に使用されています。
  • in vitroの抗ウイルス、抗菌、抗真菌活性および細胞毒性
  • シクロホスファミド(CYP)誘発膀胱炎ラットモデルの膀胱収縮に対するシリマリンの効果
  • マウスのフモニシンB1によって誘発される肝臓中毒に対するその影響。
生物化学的/生理学的作用
シリマリンは、ラットの虚血再灌流誘発心筋梗塞に対して心臓保護作用を生起します。
シリマリンは、血清アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)およびアルカリホスファターゼ(ALP)のレベルを下げることにより、抗結核医薬品の細胞毒性効果から肝臓を保護することが示されました。この効果は、シリマリンの抗酸化効果に関連していました。
シリマリンは元々、さまざまな毒性物質から肝臓を保護することが知られており、肝炎や肝硬変の治療に使用されています。シリマリンは、抗線維症、抗脂質過酸化、抗炎症、免疫調節、膜安定化など、多くの生物学的作用を持っています。シリマリンは肝臓の再生にも役立ちます。
その他情報
オオアザミ(マリアアザミ)の果実に由来する、抗肝毒性フラボノリグナンの混合物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0292-50G:
S0292-VAR:
S0292-BULK:
S0292-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of silymarin on bladder overactivity in cyclophosphamide-induced cystitis rat model
Eser N, et al.
Phytomedicine, 19(8-9), 840-845 (2012)
Silymarin protects liver against toxic effects of anti-tuberculosis drugs in experimental animals.
Eminzade, S.
Nutrition & Metabolism, 5, 18-18 (2008)
Sirajudheen Anwar et al.
Indian journal of pharmacology, 50(3), 108-115 (2018-09-01)
Silymarin, extracted from the seeds of Silybum marianum L. (Milk thistle), is traditionally used for treating various illnesses such as diabetes, cancer, inflammation, hepatitis, liver cirrhosis, and renal problems. Acute cytotoxicity and genotoxicity studies have been reported with ambiguous outcomes;
Laise Mara Oliveira Miranda et al.
Biomedical and environmental sciences : BES, 33(9), 690-700 (2020-10-28)
To evaluate the efficiency of silymarin (SMN) in modulating metabolic parameters and redox status in rats with type 1 diabetes mellitus (T1DM). Diabetes was induced by intraperitoneal injection of alloxan. The diabetic rats were administered with SMN at doses of
Verônica de Souza Santos et al.
Life sciences, 228, 305-315 (2019-05-03)
Silymarin, an extract from Silybum marianum (milk thistle) containing a standardized mixture of flavonolignans that ameliorates some types of liver disease and, more recently, kidney damage, could be used for the ROS-scavenging effect of these antioxidants. Furthermore, contrast-induced nephropathy (CIN)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.