アッセイ
≥98% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3cc(ccc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23+,24-,25?/m0/s1
InChI Key
SEBFKMXJBCUCAI-ILJKEPSESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 前立腺がんのクロマチン調節に関与するさまざまなタンパク質の遺伝子発現レベルに対するその作用を、リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)によって研究するため
- 血小板由来増殖因子(PDGF)で治療したヒトテノン線維芽細胞(HTF)における細胞増殖に対するその作用を、水溶性テトラゾリウム塩(WST-1)アッセイにより増殖性細胞核抗原(PCNA)の発現を調べることによって研究するため
- 皮膚の創傷治癒過程におけるストロメリシン1(STM1)、アセチルへキソセアミンおよびコラーゲン生成物の遺伝子発現レベルに対するその作用を調べるため
- 大腸菌ATPシンターゼに対するその阻害作用を研究するため
生物化学的/生理学的作用
構成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0417-1G:
S0417-BULK:
S0417-10G:
S0417-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.