Merck
78666
Supelco
タクシフォリン
analytical standard
別名:
(2R,3R)-3,3',4',5,7-ペンタヒドロキシフラバノン, (2R,3R)-ジヒドロケルセチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O7
CAS番号:
分子量:
304.25
Beilstein:
5299277
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
InChI Key
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タキシフォリンは、植物性フラボノイドであり、冠状動脈性心臓病、狭心症、脳血栓症、脳梗塞および後遺症の治療に応用できる可能性があります。
アプリケーション
タキシフォリンは、高速液体クロマトグラフィー技術(HPLC)を用いてウサギの血漿中のタキシフォリンを定量するための参照標準品として使用できます。
適切な機器技術の詳細については、製品の分析証明書を参照してください。さらにサポートについては、テクニカルサービスにお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
78666-BULK-F:
78666-100MG-F:
78666-25MG-F:
78666-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ミリセチン analytical standard
Supelco
72576
ミリセチン
(+)-カテキン analytical standard
Supelco
43412
(+)-カテキン
Modulation of hepatic lipoprotein synthesis and secretion by taxifolin, a plant flavonoid
Theriault A, et al.
Journal of Lipid Research, 41, 1969-1979 (2000)
Determination and pharmacokinetic study of taxifolin in rabbit plasma by high-performance liquid chromatography
Pozharitskaya.NO, et al.
Phytomedicine, 16, 244-251 (2009)
Mijun Peng et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 33(2), 327-333 (2012-02-04)
The effect of heavy metal ions, Cd(2+), Hg(2+) and Pb(2+) on taxifolin binding to bovine serum albumin (BSA) has been investigated by spectroscopic methods. The results indicated that the presence of heavy metal ions significantly affected the binding modes and
Anita Elaine Weidmann
European journal of pharmacology, 684(1-3), 19-26 (2012-04-20)
Dihydroquercetin (taxifolin) is a potent flavonoid found in onions, French maritime bark, milk thistle, tamarind seeds and commercially available semi-synthetic monoHER marketed as Venoruton. This review focuses on the therapeutic promise of dihydroquercetin in major disease states such as cancer
Naomi Oi et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 5(9), 1103-1114 (2012-07-19)
Skin cancer is one of the most commonly diagnosed cancers in the United States. Taxifolin reportedly exerts multiple biologic effects, but the molecular mechanisms and direct target(s) of taxifolin in skin cancer chemoprevention are still unknown. In silico computer screening
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.